F8384
Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate
BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
FAD, FAD-Na2, Riboflavin 5′-adenosine diphosphate disodium salt
Origine biologica
bovine milk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥95%
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]O[H].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)c2cc1C
InChI
1S/C27H33N9O15P2.2Na.H2O/c1-10-3-12-13(4-11(10)2)35(24-18(32-12)25(42)34-27(43)33-24)5-14(37)19(39)15(38)6-48-52(44,45)51-53(46,47)49-7-16-20(40)21(41)26(50-16)36-9-31-17-22(28)29-8-30-23(17)36;;;/h3-4,8-9,14-16,19-21,26,37-41H,5-7H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47)(H2,28,29,30)(H,34,42,43);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t14-,15+,16+,19-,20+,21+,26+;;;/m0.../s1
GXTPHHZYFMAGLX-UJXBNFGUSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)