Documenti fondamentali
475914
Sigma-Aldrich
Nystatin
from Streptomyces noursei, ≥95% (sum of two peaks, HPLC), solid, sodium ionoph, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Nystatin, Streptomyces noursei, Mycostatin
Scegli un formato
1 G
69,60 €
5 G
242,00 €
69,60 €
Spedizione prevista il29 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
69,60 €
5 G
242,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C47H75NO17
Numero CAS:
Peso molecolare:
926.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
69,60 €
Spedizione prevista il29 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Nystatin, Streptomyces noursei, A polyene antifungal antibiotic effective against yeast and mycoplasma.
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 6736
Saggio
≥95% (sum of two peaks, HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white to yellow
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H]1[C@@H]([C@H](O[C@@H]([C@H]1O)C)OC2CC3O[C@@](CC(C3C(=O)O)O)(CC(C(CCC(CC(CC(CC(=O)O[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](\C=C\C=C\CC\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C)O)C)C)O)O)O)O)O)O)O
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37?,38?,40?,41-,42+,43+,44-,46+,47+/m0/s1
VQOXZBDYSJBXMA-RKEBNKJGSA-N
Descrizione generale
A polyene antifungal antibiotic effective against yeast and mycoplasma. Induces loss of low molecular weight substances from cells with low selectivity. A cation selective ionophore that exhibits selectivity for Na+. Increases the activity of the Na+-K+ pump. Suggested concentration is 50 µg/ml.
Azioni biochim/fisiol
Potency: ≥3000 units/mg (anhydrous).
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Gruwel, M.L., et al. 1995. Am J. Physiol.268, H351.
Opekarova, M., and Tanner, W. 1994. FEBS Lett. 360, 46.
Stoos, B.A., et al. 1994. J. Am. Soc. Nephrol.4, 1855.
Skolink, P.R., et al. 1989. J. Infect. Dis.160, 1056.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7