A4888
Amfotericina B
~80% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
LNS-AmB, NSC 527017, Fungizone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Streptomyces sp.
Livello qualitativo
Saggio
~80% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
yellow to orange
Solubilità
DMF: 2-4 mg/mL
DMSO: 30-40 mg/mL
H2O: insoluble
water: insoluble
Spettro attività antibiotica
fungi
yeast
Modalità d’azione
cell membrane | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@](O)(C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Amfotericina B from Streptomyces sp. è stata usata-
- per Amfotericina nella tecnica a membrana perforata
- come farmaco antimicotico di riferimento nella prova con agar diluito MIC (minima concentrazione di inibizione)
- come un componente di Arcobacter brodo di isolamento selettivo
Azioni biochim/fisiol
Spettro d′azione antibatterica: comprende funghi e lieviti
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
L′amfotericina B mantiene la sua attività per 3 giorni in coltura a 37°C. A -20 °C, al ripario dall′aria e dalla luce, il prodotto mantiene la propria attività per 5 anni.
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3