Documenti fondamentali
239763-M
Sigma-Aldrich
Cycloheximide
Cycloheximide, CAS 66-81-9, is an antifungal antibiotic that inhibits protein synthesis in eukaryotes but not prokaryotes.
Sinonimo/i:
Cycloheximide
Scegli un formato
1 G
135,00 €
5 G
272,00 €
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
135,00 €
5 G
272,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.77
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (by assay)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to brown
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N1C(=O)CC(CC1=O)C[C@@H](O)[C@@H]2C[C@H](C[C@@H](C2=O)C)C
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Descrizione generale
An antifungal antibiotic that inhibits protein synthesis in eukaryotes but not in prokaryotes. Interacts directly with the translocase enzyme, interfering with the translocation step. Inhibits cell-free protein synthesis in eukaryotes. Competitively inhibits hFKBP12 (Ki = 3.4 µM). Triggers apoptosis in HL-60 cells, T-cell hybridomas, Burkitt′s lymphoma cells, and a variety of other cell types, including rodent macrophages. Induces DNA fragmentation in macrophages, however it inhibits DNA cleavage in rat thymocytes treated with thapsigargin, methylprednisolone, and ionomycin. Rapidly destroyed in alkaline solutions.
An antifungal antibiotic that inhibits protein synthesis in eukaryotes but not prokaryotes. Competitively inhibits hFKBP12 (Ki = 3.4 µM). Triggers apoptosis in HL-60 cells, T cell hybridomas, Burkitt’s lymphoma cells, and other cell types. A 100 mg/ml solution of Cycloheximide (Cat. No. 239765) in DMSO (sterile-filtered) is also available.
Attenzione
Toxicity: Highly Toxic & Carcinogenic / Teratogenic (I)
Altre note
Christner, C., et al. 1999. J. Med. Chem.42, 3615.
Lu, Q. and Mellgreen,R.L. 1996. Arch. Biochem. Biophys.334, 175.
Chow, S.C., et al. 1995. Exp. Cell Res.216, 149.
Waring, P. 1990. J. Biol. Chem.265, 14476.
Obrig, T.G., et al. 1971. J. Biol. Chem.246, 174.
Pestka, S. 1971. Annu. Rev. Microbiol.25, 487.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Ling Ding et al.
The Journal of clinical investigation, 133(1) (2023-01-04)
Understanding the regulatory mechanisms of PD-L1 expression in tumors provides key clues for improving immune checkpoint blockade efficacy or developing novel oncoimmunotherapy. Here, we showed that the FDA-approved sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitor canagliflozin dramatically suppressed PD-L1 expression and enhanced T
Zhan Liu et al.
Cell death discovery, 10(1), 298-298 (2024-06-23)
LIMA1 is a LIM domain and Actin binding 1 protein that acts as a skeleton protein to promote cholesterol absorption, which makes it an ideal target for interfering with lipid metabolism. However, the detailed regulation of LIMA1 remains unclear. Here
Wenxin Zhang et al.
Acta pharmaceutica Sinica. B, 13(6), 2585-2600 (2023-07-10)
Mevalonate metabolism plays an important role in regulating tumor growth and progression; however, its role in immune evasion and immune checkpoint modulation remains unclear. Here, we found that non-small cell lung cancer (NSCLC) patients with higher plasma mevalonate response better
Heidi M Blank et al.
EMBO reports, 24(9), e57372-e57372 (2023-07-27)
How cells coordinate their metabolism with division determines the rate of cell proliferation. Dynamic patterns of metabolite synthesis during the cell cycle are unexplored. We report the first isotope tracing analysis in synchronous, growing budding yeast cells. Synthesis of leucine
Juan Hu et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 634160-634160 (2021-02-27)
Transient receptor potential vanilloid subtype 2 (TRPV2) channel is a polymodal receptor regulating neuronal development, cardiac function, immunity and oncogenesis. The activity of TRPV2 is regulated by the molecular interactions in the subplasmalemmel signaling complex. Here by yeast two-hybrid screening