Vai a
C0378
Cloramfenicolo
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
D-(−)-treo-2,2-dicloro-N-[β-idrossi-α-(idrossimetil)-β-(4-nitrofenil)etil]acetammide, D-(−)-treo-2-dicloroacetammido-1-(4-nitrofenil)-1,3-propanediolo, D-treo-2,2-dicloro-N-[β-idrossi-α-(idrossimetil)-4-nitrofenetil]acetammide, Cloromicetina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
30,10 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
56,10 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
178,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
721,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.070,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Cl2CHCONHCH(CH2OH)CH(OH)C6H4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.13
UNSPSC Code:
51102831
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-287-4
Beilstein/REAXYS Number:
2225532
MDL number:
30,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
pKa 
5.5
mp
149-153 °C (lit.)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
InChI key
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Struttura chimica: fenicolo
Application
Il cloramfenicolo è un antibiotico sintetico, isolato da ceppi di Streptomyces venezuelae. Viene spesso adoperato per la selezione batterica in applicazioni di biologia molecolare a 10-20 μg/mL e come agente di selezione per le cellule trasformate contenenti i geni della resistenza al cloramfenicolo.
Il cloramfenicolo è stato utilizzato come antibiotico batteriostatico non potente. È stato adoperato per la selezione/crescita di cellule batteriche positive.
Biochem/physiol Actions
Modalità d′azione: il cloramfenicolo inibisce la sintesi proteica batterica bloccando il passaggio della peptidil transferasi tramite il legame alla subunità ribosomiale 50S e impedendo il legame dell′amminoacil-tRNA al ribosoma. Inibisce inoltre la sintesi delle proteine mitocondriali e dei cloroplasti e la formazione ribosomiale del (p)ppGpp, deprimendo la trascrizione dell′rRNA.
Modalità di resistenza: l′uso della cloramfenicolo acetiltransferasi acetila il prodotto e lo inattiva.
Spettro antimicrobico: questo è un antibiotico ad ampio spettro contro batteri gram positivi e gram negativi e viene utilizzato principalmente per scopi oftalmici e veterinari.
Preparation Note
La degradazione del cloramfenicolo in soluzione acquosa è catalizzata dagli acidi e dalle basi generali. Questa percentuale di degradazione è indipendente dalla forza ionica e dal pH.
Other Notes
Tenere il contenitore ben chiuso in un luogo asciutto e ben ventilato.
Disclaimer
Le soluzioni madre devono essere conservate a 2-8 °C e sono stabili a 37 °C per 5 giorni. Le soluzioni acquose sono neutre e stabili entro un ampio range di pH, con un′idrolisi al 50% dopo 290 giorni. L′utilizzo di una soluzione tamponata al borace riduce questo valore al 14%. Le soluzioni devono essere protette dalla luce in quanto la decomposizione fotochimica ne determina l′ingiallimento. Se riscaldate a 115 °C per 30 minuti, le soluzioni acquose perdono il 10% di cloramfenicolo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C08571107004BP854
Cloramfenicolo ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C0378
Cloramfenicolo
Cloramfenicolo meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
C0857
Cloramfenicolo
Cloramfenicolo United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1107004
Cloramfenicolo
Cloramfenicolo British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP854
Cloramfenicolo
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
97.0-103.0%
assay
-
assay
-
form
powder or crystals
form
crystalline
form
-
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloramfenicolo
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. Was the pKa determined experimentally, or is it based on data from the literature? If the value is from the literature, please provide the source.
    1 risposta
    1. The value comes from literature. Two references that cite this value are:
      Georgeta-Simona Stan, Irinel Adriana Badea, Hassan Y. Aboul-Enein, HPLC Method for Quantification of Five Compounds in a Parenteral Form Used in Treatment of Companion Animals, Journal of Chromatographic Science, Volume 54, Issue 9, 17 October 2016, Pages 1567–1572, https://doi.org/10.1093/chromsci/bmw105
      Engesland, A., Škalko-Basnet, N., & Flaten, G. E. (2016). In vitro models to estimate drug penetration through the compromised stratum corneum barrier. Drug Development and Industrial Pharmacy, 42(11), 1742–1751. https://doi.org/10.3109/03639045.2016.1171334
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf