Vai a
A5585
5-(N-Methyl-N-isobutyl)­amiloride
≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
MIA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
174,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18ClN7O
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.76
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
200-201 °C
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CN(C)c1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)NC(N)=N
InChI
1S/C11H18ClN7O/c1-5(2)4-19(3)9-7(12)16-6(8(13)17-9)10(20)18-11(14)15/h5H,4H2,1-3H3,(H2,13,17)(H4,14,15,18,20)
InChI key
RVIUMPLAOXSSGN-UHFFFAOYSA-N
Application
5-(N-Methyl-N-isobutyl)­amiloride is a potent blocker of the Na2/H+ antiport. 5-(N-Methyl-N-isobutyl)­amiloride has been used to study early cellular response to acidosis.
Biochem/physiol Actions
Potent blocker of the Na+/H+ antiport. Possible antitumor agent.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A3085T3146D2926
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, light yellow to yellow
solubility
chloroform: soluble 50 mg/ml, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340)
mouse ... Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768)
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340), SLC9A1(6548), SLC9A5(6553)
mouse ... Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768), Slc9a1(24782), Slc9a2(24783), Slc9a3(24784), Slc9a4(24785)
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363)
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
mouse ... Pik3r1(18708)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)