4403-M
Lysozyme, Chicken Egg White
Native, chicken egg white lysozyme. Inhibits the biological activity of lipopolysaccharides from periodontopathic bacteria.
Sinonimo/i:
Lysozyme, Chicken Egg White, Muramidase, N-Acetylmuramyl Hydrolase
Scegli un formato
62,30 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
62,30 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken egg white
Descrizione
RTECS - OL5989000
Merck USA index - 14, 5640
Stato
lyophilized solid
Attività specifica
≥20,000 Shugar units/mg dry wt
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
tecniche
cell based assay: suitable
Colore
off-white
Solubilità
cold water: 5 mg/mL
aqueous buffer: soluble
Compatibilità
suitable for cell lysis
applicazioni
cell analysis
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3