Documenti
70921
Millipore
Reagente per l′estrazione delle proteine BugBuster® 10X
BugBuster 10X is a concentrated formulation of the protein extraction reagent, using proprietary detergents employed in BugBuster without the addition of salts or buffer components.
Sinonimo/i:
BugBuster Reagent
About This Item
Codice UNSPSC:
41106511
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
protein purification: suitable
Compatibilità
suitable for column chromatography
applicazioni
life science and biopharma
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Descrizione generale
BugBuster 10X è una formulazione concentrata dei detergenti di proprietà presenti in BugBuster senza aggiunta di sali o componenti tampone. BugBuster concentrato costituisce un′alternativa flessibile al BugBuster standard 1x pronto all′uso, consentendo all′operatore di scegliere la diluizione e l′aggiunta di componenti tampone. A tutti i vantaggi del biotrattamento con BugBuster standard, BugBuster 10X aggiunge la libertà di controllare pH, concentrazione del reagente e additivi tampone necessari a ottimizzare l′estrazione e l′attività della proteina target.
BugBuster 10X è una formulazione concentrata del reagente di estrazione delle proteine, che utilizza i detergenti di proprietà presenti in BugBuster senza aggiunta di sali o componenti tampone.
Caratteristiche e vantaggi
Formulazione concentrata: BugBuster 10X è un reagente altamente concentrato per l'estrazione delle proteine quale valida alternativa al reagente standard pronto all'uso BugBuster 1X. Ciò significa che l'operatore può decidere la diluizione e aggiungere componenti al tampone per estrarre la massima quantità di proteina di interesse dal campione.
Detergenti proprietari: i detergenti proprietari in BugBuster 10X offrono tutti i vantaggi del reagente BugBuster standard, come l'efficienza di lisi di cellule batteriche e di lievito. L'assenza di sali e i componenti del tampone assicurano che le proteine estratte siano a elevata purezza ed esenti da contaminanti.
Controllo da parte dell'operatore: con BugBuster 10X l′operatore ha il pieno controllo di pH, concentrazione dei reagenti e additivi del tampone, parametri indispensabili per un′estrazione e un′attività ottimale delle proteine. Questo livello di personalizzazione lo rende una soluzione ideale per la ricerca sulle proteine con requisiti peculiari.
Problematiche risolte: BugBuster 10X risolve problematiche quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, basse rese, estrazione inefficiente e degradazione delle proteine. La sua formulazione concentrata e il controllo da parte dell'operatore offrono uno strumento flessibile ed efficiente per estrarre le proteine, che permette di ottenere campioni proteici di alta qualità per le applicazioni downstream.
Attenzione
Tossicità: manipolazione standard (A)
Note legali
BUGBUSTER is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.