Documenti fondamentali
1.05281
SAFC
Lysozyme
(from egg white) ≥ 30 000 FIP-U/mg cryst. (hydrochloride) for biochemistry EC 3.2.1.17
Sinonimo/i:
Lysozyme, Muramidase
Scegli un formato
1 G
42,00 €
10 G
241,00 €
500 G
5.947,00 €
42,00 €
Spedizione prevista il05 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
42,00 €
10 G
241,00 €
500 G
5.947,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Numero indice EU:
232-620-4
42,00 €
Spedizione prevista il05 febbraio 2025Dettagli
Origine biologica
egg white
Livello qualitativo
Stato
solid
pH
3.5 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
Solubilità
300 g/L
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1([C@@H](CCC1)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H](CCCN\C(=N\[H])\N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc4c5c([nH]c4)cccc5)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc2c3c([nH]c2)cccc3)C(=O)N[C@@H](CCCN\C(=N\[H])\N)C(=O)N[C@@H]
InChI
1S/C99H159N37O23/c1-11-50(8)77(132-72(139)46-120-81(145)63(32-33-70(101)137)124-88(152)69-31-21-39-136(69)93(157)68(43-73(140)141)131-84(148)62(29-19-37-116-98(109)110)125-90(154)75(48(4)5)135-91(155)76(49(6)7)133-80(144)57(100)24-16-34-113-95(103)104)92(156)126-60(27-17-35-114-96(105)106)82(146)121-51(9)78(142)129-66(41-54-45-119-59-26-15-13-23-56(54)59)87(151)134-74(47(2)3)89(153)122-52(10)79(143)128-65(40-53-44-118-58-25-14-12-22-55(53)58)85(149)123-61(28-18-36-115-97(107)108)83(147)130-67(42-71(102)138)86(150)127-64(94(158)159)30-20-38-117-99(111)112/h12-15,22-23,25-26,44-45,47-52,57,60-69,74-77,118-119H,11,16-21,24,27-43,46,100H2,1-10H3,(H2,101,137)(H2,102,138)(H,120,145)(H,121,146)(H,122,153)(H,123,149)(H,124,152)(H,125,154)(H,126,156)(H,127,150)(H,128,143)(H,129,142)(H,130,147)(H,131,148)(H,132,139)(H,133,144)(H,134,151)(H,135,155)(H,140,141)(H,158,159)(H4,103,104,113)(H4,105,106,114)(H4,107,108,115)(H4,109,110,116)(H4,111,112,117)/t50-,51-,52-,57-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,74-,75-,76-,77-/m0/s1
ZJCXKXFAOCLSRV-RYLVIXIQSA-N
Descrizione generale
(from egg white) ≥ 30 000 FIP-U/mg cryst. (hydrochloride) for biochemistry EC 3.2.1.17
Applicazioni
Lysozyme (from egg white) ≥ 30 000 FIP-U/mg cryst. (hydrochloride) for biochemistry EC 3.2.1.17. CAS 9001-63-2, pH 3.5 (H₂O, 20 °C) Aqueous solution.
Risultati analitici
Activity (Micrococcus luteus (FIP-Substrate); Lysozym (FIP-Standard); pH 7,0; 25,0 °C)≥ 30000 FIP-U/mgThe information provided does not imply the suitability of the product for any particular application. It is customer’s sole responsibility, prior to use, to determine that the product is suitable and permitted for the customer’s intended use and application.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Lisozima dialyzed, lyophilized, powder, ~100000 U/mg
Sigma-Aldrich
62970
Lisozima
Lisozima For use as a marker in SDS-PAGE
Sigma-Aldrich
L4631
Lisozima
Lisozima VETRANAL®, analytical standard
Supelco
34046
Lisozima
DNasi I grade II, from bovine pancreas
Roche
10104159001
DNasi I
Glicerolo for molecular biology, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
G5516
Glicerolo