Documenti fondamentali
62970
Sigma-Aldrich
Lisozima
dialyzed, lyophilized, powder, ~100000 U/mg
Sinonimo/i:
Mucopeptide N-acetilmuramoil idrolasi, Muramidasi
Scegli un formato
1 G
58,30 €
5 G
203,00 €
58,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
58,30 €
5 G
203,00 €
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
58,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
chicken egg white
Livello qualitativo
Stato
powder
Qualità
dialyzed
lyophilized
Attività specifica
~100000 U/mg
PM
single-chain 14.3 kDa
Mr ~14600
tecniche
cell based assay: suitable
Compatibilità
suitable for cell lysis
N° accesso UniProt
applicazioni
cell analysis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
chicken ... LYZ(396218)
Applicazioni
Il lisozima da bianco d′uovo di gallina è stato usato:
  • come standard in esperimenti di diffusione di neutroni a piccolo angolo [1] e spettroscopia infrarossa in assorbanza[2]
  • come costituente di tampone per lisi cellulare[3]
  • in esperimenti di cristallizzazione delle proteine[4]
L'enzima rompe le pareti cellulari dei batteri; è utilizzato per preparare gli sferoplasti.
Azioni biochim/fisiol
Il lisozima idrolizza i legami β(1→4) tra l′ acido N-acetilmurammico e i residui di N-acetil-D-glucosammina nel peptidoglicano e tra i residui di N-acetyl-D-glucosammina nella chitodestrina. Le cellule Gram-positive sono molto sensibili a questa idrolisi poiché le loro pareti cellulari hanno un'elevata percentuale di peptidoglicano. I batteri Gram-negativi sono meno sensibili in quanto posseggono una membrana esterna e hanno una percentuale inferiore di peptidoglicano. Tuttavia, queste cellule possono essere idrolizzate in presenza di EDTA che chela gli ioni metallici nella membrana esterna.
L'enzima è attivo in un ampio intervallo di pH (da 6,0 a 9,0). A pH 6,2, l'attività massima si osserva su una gamma più ampia di forze ioniche (da 0,02 a 0,100 M) rispetto a pH 9,2 (da 0,01 a 0,06 M).
Il lisozima idrolizza i legami β(1→4) tra l′ acido N-acetilmurammico e i residui di N-acetil-D-glucosammina nel peptidoglicano e tra i residui di N-acetyl-D-glucosammina nella chitodestrina. Le cellule Gram-positive sono molto sensibili a questa idrolisi poiché le loro pareti cellulari hanno un'elevata percentuale di peptidoglicano.
Definizione di unità
Una unità corrisponde alla quantità di enzima che riduce l′assorbanza a 450 nm di 0,001 al minuto a pH 7,0 e a 25 °C (Micrococcus luteus, ATCC 4698, come substrato)
Altre note
Suitable for the hydrolysis of bacterial cell walls, mucopolysaccharides, mucopolypeptides or chitin; degradability of L. lactis subsp. cremoris H2 cell wallscitation; Reviewcitationcitationcitation
Adatto all′idrolisi di pareti cellulari dei batteri, mucopolisaccaridi, mucopolipeptidi o chitina; degradabilità di pareti cellulari H2 di L. lactis subsp. cremoris [5]; Rassegna[6][7][8]
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R.W. Franck
Bioorganic Chemistry, 20, 77-77 (1992)
Infrared absorbance spectroscopy of aqueous proteins: Comparison of transmission and ATR data collection and analysis for secondary structure fitting
Corujo MP, et al.
Chirality, 30(8), 957-965 (2018)
T Coolbear et al.
Applied and environmental microbiology, 58(10), 3263-3270 (1992-10-01)
The cell wall-associated proteinase from Lactococcus lactis subsp. cremoris H2 (isolate number 4409) was released from the cells by treatment with lysozyme, even in the presence of 50 mM calcium chloride. Cell lysis during lysozyme treatment was minimal. The proteinase
Structures and interactions among lysozyme proteins below the isoelectric point in presence of divalent ions
Pandit S, et al.
Chemical Physics Letters, 711, 8-14 (2018)
L. Stevens
Comp. Biochem. Physiol., B: Comp. Biochem., 100, 1-1 (1991)
Domande
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.