Documenti fondamentali
62971
Sigma-Aldrich
Lisozima
powder (crystalline), 70000-140000 U/mg
Sinonimo/i:
Mucopeptide N-acetilmuramoil idrolasi, Muramidasi
Scegli un formato
10 G
84,40 €
50 G
291,00 €
84,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
84,40 €
50 G
291,00 €
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.22
84,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
chicken egg white
Livello qualitativo
Stato
powder (crystalline)
Attività specifica
70000-140000 U/mg
PM
single-chain 14.3 kDa
Mr ~14600
tecniche
cell based assay: suitable
Compatibilità
suitable for cell lysis
N° accesso UniProt
applicazioni
cell analysis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
chicken ... LYZ(396218)
Applicazioni
L'enzima rompe le pareti cellulari dei batteri; è utilizzato per preparare gli sferoplasti.
Azioni biochim/fisiol
Il lisozima idrolizza i legami β(1→4) tra l′ acido N-acetilmurammico e i residui di N-acetil-D-glucosammina nel peptidoglicano e tra i residui di N-acetyl-D-glucosammina nella chitodestrina. Le cellule Gram-positive sono molto sensibili a questa idrolisi poiché le loro pareti cellulari hanno un'elevata percentuale di peptidoglicano. I batteri Gram-negativi sono meno sensibili in quanto posseggono una membrana esterna e hanno una percentuale inferiore di peptidoglicano. Tuttavia, queste cellule possono essere idrolizzate in presenza di EDTA che chela gli ioni metallici nella membrana esterna.
L'enzima è attivo in un ampio intervallo di pH (da 6,0 a 9,0). A pH 6,2, l'attività massima si osserva su una gamma più ampia di forze ioniche (da 0,02 a 0,100 M) rispetto a pH 9,2 (da 0,01 a 0,06 M).
Il lisozima idrolizza i legami β(1→4) tra l′ acido N-acetilmurammico e i residui di N-acetil-D-glucosammina nel peptidoglicano e tra i residui di N-acetyl-D-glucosammina nella chitodestrina. Le cellule Gram-positive sono molto sensibili a questa idrolisi poiché le loro pareti cellulari hanno un'elevata percentuale di peptidoglicano.
Definizione di unità
1 U corresponds to the amount of enzyme which decreases the absorbance at 450 nm by 0.001 per minute at pH 7.0 and 25°C (Micrococcus luteus, ATCC 4698, as substrate)
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Steffi Rudolph et al.
Food chemistry, 224, 19-25 (2017-02-06)
Enzymatic hydrolysis of proteins from rice, soy, pea and wheat, with both chymotrypsin and thermolysin, resulted in hydrolysates, which are efficient inhibitors of the angiotensin-converting enzyme (ACE). IC
Guangping Huang et al.
Science China. Life sciences, 64(1), 88-95 (2020-07-04)
Gut microbiota plays a critical role in host physiology and health. The coevolution between the host and its gut microbes facilitates animal adaptation to its specific ecological niche. Multiple factors such as host diet and phylogeny modulate the structure and
Theresa Pesch et al.
Frontiers in immunology, 10, 2630-2630 (2019-12-05)
Immune cell therapies based on the integration of synthetic antigen receptors comprise a powerful strategy for the treatment of diverse diseases, most notably T cells engineered to express chimeric antigen receptors (CAR) for targeted cancer therapy. In addition to T
Rizwan Mahmud et al.
Journal of molecular microbiology and biotechnology, 29(1-6), 43-56 (2019-12-19)
The human gut is inhabited by several hundred different bacterial species. These bacteria are closely associated with our health and well-being. The composition of these diverse commensals is influenced by our dietary intakes. Non-caloric artificial sweeteners (NAS) have gained global
Senlin Shao et al.
Water research, 159, 95-101 (2019-05-13)
Due to the lack of robust ways to quantify aggregations, fouling of two-foulant aggregations is poorly understood. This work systematically reports the ultrafiltration membrane fouling by aggregations formed from two oppositely charged organic foulants (i.e., humic acid (HA) and lysozyme
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. What is the Assay and Purity of the product?
    1 risposta
    1. This product has been discontinued and is no longer available. Other lysozyme products are available and may be tested for purity as well as activity. The information available would be product dependent.
      Utile?
  2. From which buffer was the product lyophilized?
    1 risposta
    1. This product is purified by ion-exchange and dialyzed to remove salt. It is 3X crystallized first in KCl and then in NaCl in its final stage.