Documenti
L4631
Sigma-Aldrich
Lisozima
For use as a marker in SDS-PAGE
Sinonimo/i:
Mucopeptide N-acetilmuramoil idrolasi, Muramidasi
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Origine biologica
chicken egg white
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
PM
single-chain 14.3 kDa
Confezionamento
vial of 25 mg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
chicken ... LYZ(396218)
Applicazioni
L'enzima rompe le pareti cellulari dei batteri; è utilizzato per preparare gli sferoplasti.
Azioni biochim/fisiol
Il lisozima idrolizza i legami β(1→4) tra l′ acido N-acetilmurammico e i residui di N-acetil-D-glucosammina nel peptidoglicano e tra i residui di N-acetyl-D-glucosammina nella chitodestrina. Le cellule Gram-positive sono molto sensibili a questa idrolisi poiché le loro pareti cellulari hanno un'elevata percentuale di peptidoglicano. I batteri Gram-negativi sono meno sensibili in quanto posseggono una membrana esterna e hanno una percentuale inferiore di peptidoglicano. Tuttavia, queste cellule possono essere idrolizzate in presenza di EDTA che chela gli ioni metallici nella membrana esterna.
L'enzima è attivo in un ampio intervallo di pH (da 6,0 a 9,0). A pH 6,2, l'attività massima si osserva su una gamma più ampia di forze ioniche (da 0,02 a 0,100 M) rispetto a pH 9,2 (da 0,01 a 0,06 M).
Definizione di unità
One unit will lyse 0.6 μg of Micrococcus lysodeikticus per minute by turbidimetric detection at 600 nm when suspended in buffer at pH 6.2 at 25 °C.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Enav Bar Shira et al.
PloS one, 13(7), e0200393-e0200393 (2018-07-07)
Intestinal epithelial cells are multi-tasked cells that participate in digestion and absorption as well as in protection of the digestive tract. While information on the physiology and immune functions of intestinal epithelial cells in mammals is abundant, little is known
Thomas Gibaud et al.
Physical review letters, 110(5), 058303-058303 (2013-02-19)
We show that gels formed by arrested spinodal decomposition of protein solutions exhibit elastic properties in two distinct frequency domains, both elastic moduli exhibiting a remarkably strong dependence on volume fraction. Considering the large difference between the protein size and
Tao G Dong et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(7), 2623-2628 (2013-01-31)
Type VI protein secretion system (T6SS) is important for bacterial competition through contact-dependent killing of competitors. T6SS delivers effectors to neighboring cells and corresponding antagonistic proteins confer immunity against effectors that are delivered by sister cells. Although T6SS has been
Andrea Weeks et al.
Eye & contact lens, 39(2), 179-185 (2013-02-16)
This study was designed to assess the duration of hyaluronic acid (HA) release from model contact lens materials when HA was physically incorporated into the hydrogel during synthesis and to assess the effects of the HA release on lysozyme sorption.
A Van Haga et al.
Journal of economic entomology, 105(6), 1878-1889 (2013-01-30)
Chalkbrood, caused by Ascosphaera apis (Maassen and Claussen) Olive and Spiltor, is a cosmopolitan fungal disease of honey bee larvae (Apis mellifera L.) for which there is no chemotherapeutic control. We evaluated the efficacy of lysozyme-HCl, an inexpensive food-grade antimicrobial