437628
Lipopolysaccharide
from Salmonella minnesota, , lyophilized, TLR4 signaling stimulator, Calbiochem
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Lipopolysaccharide, Ultra Pure, Salmonella minnesota R595 (Re), Phenol-petroleum ether extracted lipopolysaccharide (LPS) containing ≤0.3% proteins.
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
0.5% triethylamine: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stimulate Toll-like receptor-4 (TLR4) signaling in human cell lines
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Tapping, R.I., et al. 2000. J. Immunol.165, 5780.
Galanos, C., et al. 1969. Eur. J. Biochem.9, 245.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3