L4391
Lipopolisaccaridi
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
LPS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Escherichia coli (O111:B4)
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
Nome Commerciale
BioXtra
Forma fisica
lyophilized powder
Purificato mediante
gel-filtration chromatography
Condizioni di stoccaggio
desiccated
tecniche
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<1% Protein (Lowry)
Solubilità
H2O: 5 mg/mL, slightly hazy
applicazioni
clinical research
life science and biopharma
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Composto di elevata purezza impiegabile in un′ampia varietà di applicazioni di ricerca
Ricostituzione
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.