408220
Sodium acrylate
97%
Sinonimo/i:
Acrylic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2