Documenti
LPS25
Sigma-Aldrich
LPS, E. Coli O111:B4
About This Item
Codice UNSPSC:
41202019
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Origine biologica
Escherichia coli
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Il lipopolisaccaride (LPS), detto anche endotossina, è presente prevalentemente nella parete cellulare dei batteri Gram-negativi. Comprende tre regioni strutturali, la catena laterale O, un polisaccaride centrale e il lipide A, che contribuisce alla natura pirogena dell'LPS.
Applicazioni
L'LPS prodotto da E. Coli O111:B4 è stato usato nel priming (esposizione al primo segnale) dei macrofagi per indurre la modulazione positiva (upregulation) dei geni necessari per l'attivazione dell'inflammosoma NLRP3 (NOD-, LRR- and pyrin domain-containing protein 3, proteina 3 contenente i domini NOD, LRR e pirina). È stato anche usato per stimolare le cellule Raw264.7 prima del saggio di pull-down.
Azioni biochim/fisiol
Il lipopolisaccaride (LPS), un efficace immunostimolante, induce la risposta infiammatoria e quella immunitaria attivando il recettore TLR4 (Toll-Like Repector 4). Nei topi contribuisce anche alla differenziazione degli osteoclasti. L'LPS funge da barriera di permeabilità intorno alla superficie cellulare, limitando l'ingresso delle molecole tossiche come antibiotici e sali biliari. Ha un'azione pirogena e può indurre shock settico nell'organismo ospite.
Qualità
ANALISI: <3% di proteine (saggio di Lowry).
Stato fisico
Liquido in PBS, pH 7,4.
Attività endotossinica: non meno di 500.000 unità di endotossine (EU) per mg di LPS misurate con il metodo gel-clot; le misurazioni della tossicità con metodo cromogeno (test di Cambrex) indicano circa 10 EU/nanogrammo di LPS.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8 °C per un massimo di 6 mesi in aliquote non diluite.
Per la manipolazione in sicurezza di qualsiasi prodotto contenente lipopolisaccaridi o lipide A attenersi alla buona pratica di laboratorio,
osservando le seguenti regole:
1. indossare gli appropriati dispositivi di protezione personale, ossia camice da laboratorio, guanti e occhiali di sicurezza;
2. evitare di pipettare con la bocca, ingerire o il contatto con ferite aperte; Lavare accuratamente qualsiasi zona del copro che entri in contatto con il prodotto;
3. questo prodotto è pirogeno. Evitare l'auto-iniezione accidentale prestando estrema attenzione quando lo si manipola con dispositivi di iniezione di qualsiasi tipo.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Estimation of 3-deoxy sugars by means of the malonaldehyde-thiobarbituric acid reaction.
CYNKIN, M A and ASHWELL, G
Nature, 186, 155-156 (1960)
Lipopolysaccharide, structure, and biological effects
Schultz C
2006 IEEE Compound Semiconductor Integrated Circuit Symposium, 3 (2018)
Maik Mörmann et al.
Molecular immunology, 45(12), 3330-3337 (2008-06-10)
The degradation of bone is a serious consequence of persistent bacterial infection, including periodontitis, infection-associated non-unions or osteomyelitis. To test the hypothesis that infection and inflammatory conditions promote the differentiation of monocytes to bone-resorbing osteoclasts, highly purified monocytes, or alternatively
Nikolay N Kuzmich et al.
Vaccines, 5(4) (2017-10-05)
Toll-Like Receptor 4 (TLR4) signal pathway plays an important role in initiating the innate immune response and its activation by bacterial endotoxin is responsible for chronic and acute inflammatory disorders that are becoming more and more frequent in developed countries.
The role of polyamines in the neutralization of bacteriophage deoxyribonucleic acid.
AMES, B N and DUBIN, D T
The Journal of Biological Chemistry, 235, 769-775 (1960)