Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
S0130
Sigma-Aldrich
Streptozocina
Streptozocin
≥75% α-anomer basis,≥98% (HPLC), powder, DNA alkylating agent
Sinonimo/i:
STZ, Streptozotocina, N-(metilnitrosocarbamoil)-α-D-glucosamina
Scegli un formato
50 MG
45,30 €
100 MG
83,30 €
500 MG
252,00 €
1 G
399,00 €
5 G
1.670,00 €
45,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
45,30 €
100 MG
83,30 €
500 MG
252,00 €
1 G
399,00 €
5 G
1.670,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15N3O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.22
Beilstein:
2060675
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
45,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Streptozocina, ≥75% α-anomer basis, ≥98% (HPLC), powder
Livello qualitativo
Saggio
≥75% α-anomer basis
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to light yellow
Punto di fusione
121 °C (dec.) (lit.)
Spettro attività antibiotica
neoplastics
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN(N=O)C(=O)N[C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15N3O7/c1-11(10-17)8(16)9-4-6(14)5(13)3(2-12)18-7(4)15/h3-7,12-15H,2H2,1H3,(H,9,16)/t3-,4-,5-,6-,7+/m1/s1
ZSJLQEPLLKMAKR-GKHCUFPYSA-N
Descrizione generale
La streptozocina (STZ) è un antibiotico antineoplastico. Questo composto contenente il gruppo N-nitroso agisce come donatore di ossido nitrico nelle isole pancreatiche. Si tratta di una metilnitrosourea legata a una singola molecola di glucosamina con un'elevata affinità per il trasportatore del glucosio di tipo 2 (GLUT2) della superficie cellulare, che è altamente espresso sulle cellule beta delle isole di Langerhans.[1] La streptozotocina non è in grado di attraversare la barriera ematoencefalica, ma i suoi metaboliti sono solitamente presenti nel liquido cerebrospinale.
Nei mezzi di coltura cellulare, ha mostrato di possedere un'emivita biologica di circa 19 minuti. È un forte agente metilante che interagisce con il DNA in vitro producendo purine metilate. Può influenzare il metabolismo del glucosio poiché, nei mammiferi, la STZ è particolarmente tossica per le cellule beta del pancreas che producono insulina ed è anche un antibiotico efficace contro i batteri Gram-negativi. Inibisce la sintesi del DNA nei microrganismi e nelle cellule dei mammiferi tramite l'alchilazione e la reticolazione dei filamenti di DNA e influisce su tutte le fasi del ciclo cellulare dei mammiferi. Si ritiene che la STZ sia mutagena, cancerogena e probabilmente teratogena nell'uomo.[2] È citotossica per le linee cellulari di tumore neuroendocrino che esprimono il trasportatore del glucosio GLUT2.
Applicazioni
La streptozocina o streptozotocina è usata nella ricerca in campo medico per indurre il diabete di tipo 1.[3][4][5]
Azioni biochim/fisiol
Composto N-nitroso che funge da donatore di ossido nitrico nelle isole pancreatiche; induce la morte delle cellule che secernono insulina ed è stato usato per generare un modello animale di diabete. Potente agente metilante del DNA che induce la rottura cromosomica. Citotossico per le linee cellulari di tumore neuroendocrino che esprimono il trasportatore del glucosio GLUT2.
Composto N-nitroso che funge da donatore di ossido nitrico nelle isole pancreatiche; induce la morte delle cellule che secernono insulina ed è stato usato per generare un modello animale di diabete. Potente agente metilante del DNA, induce la rottura cromosomica.
Altre note
Anomeri misti
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Review of the mechanism of cell death resulting from streptozotocin challenge in experimental animals, its practical use and potential risk to humans
Chinedum
Journal of diabetes and metabolic disorders, 12, 60-60 (2013)
Cordyceps militaris Treatment Preserves Renal Function in Type 2 Diabetic Nephropathy Mice
Sung-Hsun Yu
PLoS ONE (2016)
Streptozotocin
Abdollahi, M and Hosseini, A
Encyclopedia of Toxicology (2014)
Housekeeping proteins: How useful are they in skeletal muscle
diabetes studies and muscle hypertrophy models?
Marco
Analytical Biochemistry, 504, 38-40 (2016)
Streptozocin
Papich MG
Saunders Handbook of Veterinary Drugs, 742-743 (2016)
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Domande
1–8 di 8 domande  
  1. What's the bottle size for Streptozotocin 50mg
    1 risposta
    1. The 50mg pack size is packaged in a 20mL amber glass bottle.
      Utile?
  2. Can Streptozotocin be transported at ambient temperature, without losing his integrity?
    1 risposta
    1. This product is shipped on dry ice and may degrade if exposed to ambient temperatures for extended periods. The product is stable when stored frozen and protected from moisture and air.
      To further discuss shipping temperature of this material Please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support, click on "Products Pricing & Availability" under the Products Section with all the required information so that a member of the Customer Service team can reach out to assist further. Thank you.
      Utile?
  3. Can Product S0130, Streptozocin, be used to induce diabetes?  What concentration should be used?
    1 risposta
    1. We do not test Streptozocin, Product No. S0130 for biological activity.  We recommend screening lots for biological activity.  An intravenous injection of streptozocin into rats at a dose of 65 mg/kg body weight to induce diabetes has been reported by Burcelin R. et al. in Biochem. J., 291, 109-113 (1993).
      Utile?
  4. How should I store Product S0130, Streptozocin, upon receipt?
    1 risposta
    1. Streptozocin should be stored at -20 degrees C with desiccation.  The desiccant is to prevent moisture uptake which can shorten shelf-life.
      Utile?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  6. How do I store solutions of Product S0130, Streptozocin?
    1 risposta
    1. Aqueous solutions rapidly undergo mutarotation to an equilibrium mixture of alpha- and beta-anomers.  Maximum solution stability is at pH 4, with stability decreasing rapidly at higher or lower pH. Freshly prepared solutions are clear and have a light straw color. On standing, they take on a yellow to brown color and effervesce, indicating decomposition.   Solutions should be prepared just before use, since the product is unstable.
      Utile?
  7. How can I make a solution of Product S0130, Streptozocin?
    1 risposta
    1. This product dissolves in water at 50 mg/mL to give a light yellow solution, from clear to slightly hazy. We recommend using a 20 mM citrate buffer at pH 4.5 for best solution stability.
      Utile?
  8. What is the half-life of Product S0130, Streptozocin?
    1 risposta
    1. Streptozocin has a reported half life of 15 to 30 minutes.
      Utile?
Recensioni
1–2 di 3 recensioni  
Filtri attivi
  1. Boston, MA
    • Recensioni 2
    • Voti 2
    5 su 5 stelle.
    Works
    We use this to make mice diabetic. It works as intended.
    Traduci con Google
    Utile?
    • Recensione 1
    • Voti 0
    5 su 5 stelle.
    Streptozocin
    We are satisfied with Streptozotocin and quick delivery
    Traduci con Google
    Utile?
  2. 1 recensione solo con voto