324798
Enterotoxin Type B
from Staphylococcus aureus, Single band by SDS PAGE, solid, immune system activator, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Enterotoxin Type B, Staphylococcus aureus, SEB
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Enterotoxin Type B, Staphylococcus aureus, A heat-stable superantigen from S. aureus that activates the immune system to produce a burst of anti-inflammatory cytokines.
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Disponibilità
not available in Canada
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
sterile distilled water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Activates the immune system to produce a burst of anti-inflammatory cytokines.
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
Altre note
Huang, W., and Koller, L.D. 1998. Immunology 95, 331.
Hayward, A.R., et al. 1995. Pediatr. Res.37, 455.
Schmaltz, R., et al. 1995. Immunol. Invest.24, 805.
Brehm, R.D., et al. 1990. Appl. Environ. Microbiol.56, 1067.
Iandolo, J.J., and Tweten, R.K. 1988. Methods Enzymol.165, 43.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3