472301
Dimetil solfossido
ACS reagent, ≥99.9%
Sinonimo/i:
DMSO
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
Limite di esplosione
42 %, 63 °F
Impurezze
≤0.001 meq/g Titr. acid
≤0.1% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.01%
Colore
clear colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. eboll.
189 °C (lit.)
Punto di fusione
16-19 °C (lit.)
Densità
1.10 g/mL (lit.)
Stringa SMILE
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- nella preparazione dell′etil-4-[18F]fluorobenzoato;
- nel terreno di coltura per il saggio del bromuro di 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazolio (MTT);
- come solvente in chimica di sintesi;
- per portare in soluzione e preparare soluzioni madre di piccole molecole, farmaci e composti chimici per svariati saggi ed esperimenti.
Avvertenza
Altre note
tabella sulla miscibilità/immiscibilità del dimetilsolfossido
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Articoli
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Le sostanze si dicono miscibili tra di loro se, mescolate, si dissolvono a dare una soluzione uniforme. Annota nei tuoi bookmark o scarica la nostra tavola di miscibilità per i comuni solventi da laboratorio.