SAB4200859
Anti-Staphylococcus Enterotoxin B antibody, Mouse monoclonal
clone SEB4, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Enterotoxin type B, SEB
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Livello qualitativo
Clone
SEB4
Stato
liquid
Reattività contro le specie
Staphylococcus aureus ((Staphylococcal enterotoxin B))
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 0.12-0.25 μg/mL using 1 μg/ml staphylococcal enterotoxin B for coating.
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using staphylococcal enterotoxin B.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)