The protocol for this detection to run this antibody in that manner. The protocol available is with UltraView detection and No Pretreatment, a 32-minute antibody incubation at room temperature, plus amplifier.
202M-9
Actin, Smooth Muscle (1A4) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A4, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (202M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (202M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (202M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (202M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (202M-98)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotipo
IgGκ
Controllo
appendix
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
cytoplasmic
Categorie correlate
Descrizione generale
Qualità
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Linkage
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Can Smooth Muscle Actin (1A4) be run on the Ventana/Roche Ultra using OptiView detection, and what would be the protocol for this?
1 risposta-