Documenti
G8769
Sigma-Aldrich
D-(+)-glucosio
45% in H2O, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
D-Glucopyranose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Beilstein:
1281608
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.75
Sterilità
sterile-filtered
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Forma fisica
solution
Concentrazione
45% in H2O
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Informazioni sul gene
human ... PYGM(5837)
Descrizione generale
Il glucosio è la valuta energetica essenziale per i processi fisiologici delle cellule viventi. Funziona come precursore per glicoproteine, glicolipidi e glicosaminoglicani.
Applicazioni
La soluzione di D-(+)-glucosio è stata usata come supplemento per il terreno:
  • nel terreno Eagle modificato di Dulbecco′ (DMEM) per la coltura di cellule Flp-In  293
  • nel terreno di dissezione per sezioni coronali di cervello di ratto
  • nel terreno neurobasale per la coltura di cellule dell′ippocampo
È la principale fonte energetica per il metabolismo cellulare.
Azioni biochim/fisiol
Il glucosio è una componente essenziale per la crescita e il mantenimento delle cellule di mammifero in vitro ed è essenziale per la produttività e la qualità. Il suo elevato turnover metabolico favorisce la differenziazione degli osteoclasti. I livelli di glucosio modulano la migrazione e la crescita delle cellule tumorali. In presenza di bassi livelli di glucosio le cellule HeLa mostrano una elevata mobilità.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Investigation of the Influence of Glucose Concentration on Cancer Cells by Using a Microfluidic Gradient Generator without the Induction of Large Shear Stress
Ishida T, et al.
Micromachines, 7(9), 155-155 (2016)
High glucose and low specific cell growth but not mild hypothermia improve specific r-protein productivity in chemostat culture of CHO cells
Vergara M, et al.
Testing, 13(8), e0202098-e0202098 (2018)
Glucose: an energy currency and structural precursor in articular cartilage and bone with emerging roles as an extracellular signaling molecule and metabolic regulator
Mobasheri A
Frontiers in Endocrinology, 3, 153-153 (2012)
An ex vivo method for evaluating the biocompatibility of neural electrodes in rat brain slice cultures
Koeneman BA, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 137(2), 257-263 (2004)
Chad A Dumstorf et al.
Molecular cancer therapeutics, 9(12), 3158-3163 (2010-10-26)
Enzastaurin (LY317615.HCl) is currently in a phase III registration trial for diffuse large B-Cell lymphoma and numerous phase II clinical trials. Enzastaurin suppresses angiogenesis and induces apoptosis in multiple human tumor cell lines by inhibiting protein kinase C (PKC) and