Vai a
C6645
Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride
≥99% (HPLC), synthetic (inorganic), crystalline
Sinonimo/i:
Arabinosylcytosine hydrochloride, 1-(β-D-Arabino­furanosyl)­cytosine hydrochloride, Ara-C hydrochloride, Arabinocytidine hydrochloride, Cytarabine hydrochloride, Cytosine arabinoside hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
65,30 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
90,50 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
301,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
513,00 €
436,05 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1570,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13N3O5 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.68
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-713-9
MDL number:
UNSPSC Code:
12352208
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic (inorganic)
Form:
crystalline
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
2-8°C
65,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride, crystalline
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
crystalline
mp
197-198 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C9H13N3O5.ClH/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8;/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16);1H/t4-,6-,7+,8-;/m1./s1
InChI key
KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
Application
Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride has been used in fetal bovine serum supplemented Dulbecco′s modified eagle medium (FBS-DMEM) and B27/neurobasal-A medium to inhibit the growth of glial cells. It has also been used to inhibit astrocyte proliferation in embryonic spinal cord neurons.
Biochem/physiol Actions
Ara-C is phosphorylated to Ara-CTP and is incorporatee into DNA. It inhibits DNA replication by forming cleavage complexes with topoisomerase I resulting in DNA fragmentation, and ultimately induces apoptosis via the PKC signaling pathway. Does not inhibit RNA synthesis. Anti-leukemia agent.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C1768M6500A8598
description
crystalline
description
crystalline, ≥90% (HPLC)
description
≥98% (titration)
description
-
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (titration)
assay
-
form
crystalline
form
crystalline
form
powder or crystals
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Hi I need the insert of this product please. Can you send me please? the batch number is SLCD2059
    1 risposta
    1. Utile?