Documenti fondamentali
1.70398
Supelco
IC Multi-element standard I
F⁻ = 100 mg/l, Cl⁻ = 250 mg/l, NO₃⁻, SO₄²⁻ = 500 mg/l, PO₄³⁻ = 1000 mg/l in H₂O Certipur®
Sinonimo/i:
Multi-Element Ion Chromatography Standard
Scegli un formato
500 ML
160,00 €
160,00 €
Disponibile per la spedizione il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
160,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
160,00 €
Disponibile per la spedizione il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
tecniche
ion chromatography: suitable
pH
1.5 (20 °C in H2O)
Densità
1.000 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Linkage
Visit the IC Portal to learn more
Risultati analitici
Determination method: Ion-chromatography
Accuracy of the method: +/- 2 %
Concentration     β (F⁻): 95 - 105 mg/l
(traceable to NIST)
Concentration     β (Cl⁻): 240 - 260 mg/l
(traceable to NIST-SRM 999b)
Concentration     β (NO₃⁻): 475 - 525 mg/l
(traceable to NIST-SRM 723d)
Concentration     β (SO₄²⁻): 475 - 525 mg/l
(traceable to NIST-SRM 682)
Concentration     β (PO₄³⁻): 960 - 1040 mg/l
(traceable to NIST SRM 84L)
Note legali
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What is the storage temperature condition?
    1 risposta
    1. This product may be stored at room temperature. The recommended range is 15-25°C.