Documenti
1.11355
Supelco
Soluzione standard multi-elemento ICP IV
(23 elements in diluted nitric acid) 1000 mg/l: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn Certipur®
Sinonimo/i:
Nota 1 A
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
reference material
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Certipur®
tecniche
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
Densità
1.09 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Applicazioni
  • Standard di calibrazione multi-elemento ICP. L'articolo intitolato “Gel di silice funzionalizzato con basi di Schiff per la separazione simultanea e la preconcentrazione di Cu(II), Ni(II) e Cd(II) in campioni farmaceutici e di acqua” evidenzia l'uso della soluzione standard multi-elemento ICP IV nell'analisi dei metalli in traccia, dimostrando il suo ruolo critico nel garantire l'accuratezza e l'affidabilità della quantificazione degli elementi in varie matrici, compresi i prodotti farmaceutici (Tokay and Bağdat, 2022).
  • Standard di metalli in tracce per la ricerca biofarmaceutica. Questa soluzione standard è essenziale per la calibrazione precisa degli strumenti ICP-MS utilizzati nell'industria farmaceutica, aiutando a soddisfare i rigorosi standard di controllo qualità per le impurezze elementari.
  • Analisi delle impurezze elementari nei prodotti farmaceutici. La soluzione standard multi-elemento ICP IV viene impiegata per verificare la conformità ai requisiti normativi per le impurezze elementari nei prodotti farmaceutici, garantendo la sicurezza dei pazienti e l'efficacia del prodotto.
Risultati analitici
Ag (argento): 1000 mg/L
Al (alluminio): 1000 mg/L
B (boro): 1000 mg/L
Ba (bario): 1000 mg/L
Bi (bismuto): 1000 mg/L
Ca (calcio): 1000 mg/L
Cd (cadmio): 1000 mg/L
Co (cobalto): 1000 mg/L
Cr (cromo): 1000 mg/L
Cu (rame): 1000 mg/L
Fe (ferro): 1000 mg/L
Ga (gallio): 1000 mg/L
In (indio): 1000 mg/L
K (potassio): 1000 mg/L
Li (litio): 1000 mg/L
Mg (magnesio): 1000 mg/L
Mn (manganese): 1000 mg/L
Na (sodio): 1000 mg/L
Ni (nichel): 1000 mg/L
Pb (piombo): 1000 mg/L
Sr (stronzio): 1000 mg/L
Tl (tallio): 1000 mg/L
Zn (zinco): 1000 mg/L
Altre note
Bloccato in USA e Canada per ragioni normative
Note legali
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Rischi supp
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
La spettroscopia atomica si serve dell’energia assorbita o emessa dagli elettroni per identificare e quantificare la composizione elementale di un campione. Comprende svariate tecniche analitiche tra le quali AAS, AES, FAA, GFAA, ICP-OES, ICP-MS e XRF.
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.