1.09469
Multi-element standard II
dissolved in oil 100 ppm: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn Certipur®
Sinonimo/i:
ICP/AAS Standard for Multiple Elements
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Certipur®
Concentrazione
100 ppm in oil
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
Viscosità cinematica
70 cSt
P. ebollizione
<300 °C
Densità
0.87 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Risultati analitici
Al (Aluminium): 95 – 105
B (Boron): 95 – 105
Ba (Barium): 95 – 105
Ca (Calcium): 95 – 105
Cd (Cadmium): 95 – 105
Cr (Chromium): 95 – 105
Cu (Copper): 95 – 105
Fe (Iron): 95 – 105
Mg (Magnesium): 95 – 105
Mn (Manganese): 95 – 105
Mo (Molybdenum): 95 – 105
Na (Sodium): 95 – 105
Ni (Nickel): 95 – 105
P (phosphorus): 95 – 105
Pb (Lead): 95 – 105
Si (Silicon): 95 – 105
Sn (Tin): 95 – 105
Ti (Titanium): 95 – 105
V (Vanadium): 95 – 105
Zn (Zinc): 95 – 105
Determination methods: ICP OES, ICP MS, GFAA
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available