Documenti fondamentali
1.10580
Supelco
ICP multi-element standard solution VI
for ICP-MS (30 elements in dilute nitric acid) Certipur®
Sinonimo/i:
Nota 1 A
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
reference material
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Certipur®
pH
0.5 (20 °C in H2O)
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
for ICP-MS (30 elements in dilute nitric acid) Certipur®
Applicazioni
ICP multi-element standard solution VI can be used as a calibration standard for the determination of trace elements in hydrogenated fats using inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP MS).[1]
Risultati analitici
In 6% HNO3:
  • 10 mg/L: Ag, Al, Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Ga, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Sr, Te, Tl, U, V
  • 100 mg/L: As, B, Be, Ca, Fe, Zn
  • 1000 mg/L: Ca
Altre note
Blocked in the US and Canada due to regulatory reasons
Note legali
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)