Documenti fondamentali
93159
Supelco
Multi Cation Standard 2 for IC
TraceCERT®, ≤0.1% in nitric acid
Scegli un formato
100 ML
241,00 €
241,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
241,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
241,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Composizione
Ba, 100 mg/L
Ca, 100 mg/L
K, 100 mg/L
Li, 100 mg/L
Mg, 100 mg/L
Mn, 100 mg/L
Na, 100 mg/L
NH4, 100 mg/L
Sr, 100 mg/L
Concentrazione
≤0.1% in nitric acid
tecniche
ion chromatography: suitable
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
multi-component solution
Linkage
Visit the IC Portal to learn more
Risultati analitici
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)