Documenti fondamentali
55698
Supelco
Multi Anion Standard 3 for IC
TraceCERT®, in water
Scegli un formato
100 ML
164,00 €
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
164,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Composizione
nitrate, 1 g/L
phosphate, 1 g/L
sulfate, 1 g/L
Concentrazione
in water
tecniche
ion chromatography: suitable
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
multi-component solution
Linkage
Visit the IC Portal to learn more
Risultati analitici
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4