1.37046
Sodium acetate
anhydrous, EMPROVE® EXPERT, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Sodium acetate, Acetic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
solid
Temp. autoaccensione
1112 °F
607 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
pKa
4.76 (acetic acid)
P. ebollizione
>400 °C (decomposition)
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
324 °C (decomposition)
Temp. transizione
flash point >250 °C
Solubilità
365 g/L
Densità
1.52 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Due to its low microbial and endotoxin limits, Sodium acetate anhydrous Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Note legali
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento