Documenti fondamentali
137130
SAFC
Acido acetico
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido acetico glaciale
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.05
Beilstein:
506007
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
agenzia
JP
Ph. Eur.
USP
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
800 °F
Limite di esplosione
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Confezionamento
pkg of 1L (1371301000)
pkg of 20L (1371309020)
pkg of 25L (1371309025)
Indice di rifrazione
n20/D 1.371 (lit.)
P. ebollizione
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
16.2 °C (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Non riesci a trovare il codice del tuo prodotto o il numero di lotto/ batch?
I numeri di catalogo dei prodotti nel sito internet sono associati al taglio o alla quantità delle confezioni (es: T1503-25G). Accertati Nel campo N° Catalogo digita SOLO il N° di catalogo del prodotto (Esempio: T1503).
Esempio
T1503
N° Catalogo
-
25G
Confezione/Quantità
Altri esempi:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
Inseriscilo come 1.000309185)
Problemi? Non esitare a contattarci Servizio Tecnico per chiedere aiuto
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Acido acetico for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Supelco
1.59166
Acido acetico
Acido acetico glacial, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
A6283
Acido acetico
Acido acetico glacial, ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
338826
Acido acetico
Acido acetico suitable for HPLC
Sigma-Aldrich
45754
Acido acetico
Acido acetico glacial, ACS reagent, ≥99.7%
Sigma-Aldrich
695092
Acido acetico