Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 L | Spedizione prevista il28 maggio 2026daMerck S.p.A | 55,10 € |
25 L | ||
180 L | ||
950 L | Spedizione prevista il28 maggio 2026daMerck S.p.A | 15.970,00 € |
Informazioni su questo articolo
55,10 €
Spedizione prevista il28 maggio 2026Dettagli
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
50%
form
liquid
density
1.24 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Features and Benefits
- Comprehensive, up-to-date documentation you need to navigate regulatory challenges, manage risks, and improve processes.
- Suitable for higher-risk applications where the lowest microbiological and endotoxin levels are of utmost importance.
- Emprove® products are designed to facilitate compliance with global regulations (e.g., ICH Q7, EU GMP, USP, EP).
- Detailed supply chain and manufacturing information helps ensure traceability and continuity, which is critical for GMP manufacturing.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder or crystals |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line EMPROVE® EXPERT | product line BioUltra |
| density 1.24 g/cm3 at 20 °C | density 1.41 g/cm3 at 20 °C | density 1.52 g/cm3 at 20 °C | density - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| Quality Level 500 | Quality Level 100 | Quality Level 500 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
hcodes
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..