Vai a
P5380
Proteasi
Type VIII, lyophilized powder, 7-15 units/mg solid
Sinonimo/i:
Proteinasi, Subtilisina A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
63,90 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
174,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
299,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
857,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-752-2
MDL number:
Numero CE:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
7-15 units/mg solid
Biological source:
Bacillus licheniformis
63,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Bacillus licheniformis
Quality Segment
type
Type VIII
form
lyophilized powder
specific activity
7-15 units/mg solid
mol wt
27 kDa
purified by
crystallization
solubility
10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble, clear, H2O: soluble, colorless
foreign activity
DNase ≤5.0 Kunitz units/mg solid, RNase ≤0.05 Kunitz units/mg solid
storage temp.
−20°C
General description
La Subtilisina è una catena polipeptidica singola non glicosilata senza legami disolfuro con peso molecolare di circa 27 kDa.
L′enzima è stabile a pH 8-10 e permane attivo fino al 90% per 24 ore. Mostra attività massima a temperature fra 55 e 60 °C.
Application
Il prodotto è stato impiegato con altri enzimi per proteolisi in situ per produrre cristalli adatti a determinazioni strutturali. È stato anche usato nel processo di isolamento di mitocondri da sotto il sarcolemma (SS) e intermiofibrillari (IMF) per studi funzionali in vitro .
Questo è un enzima proteolitico isolato dalla fermentazione del Bacillus licheniformis. È un endoproteinasi serinica con estesa specificità nei confronti di proteine native e denaturate, attiva in ambiente basico.
Biochem/physiol Actions
La Subtilisina A fa parte della famiglia di Endoproteinasi Seriniche S8. Ha ampia specificità con preferenza per grandi residui neutri in posizione P1. Idrolizza proteine native e denaturate ed è attiva in ambiente basico.
La proteasi catabolizza proteine per idrolisi dei legami peptidici. Le proteasi sono inattivate da inibitori dei siti attivi serinici come il fenilmetilsolfonil fluoruro (PMSF) e il diisopropilfluorofosfato. È un′endoproteinasi serinica attiva in ambienti basici con estesa specificità per proteine native e denaturate. È attiva in certi solventi organici come l′ottano anidro.
Other Notes
Una unità idrolizzerà la caseina per produrre l′equivalente di colore di 1,0μmole (181μg) di tirosina al minuto a pH 7,5 e a 37 °C (colore dal reagente Folin-Ciocalteu).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P5459P4860P3910
Proteasi Type VIII, lyophilized powder, 7-15 units/mg solid
Sigma-Aldrich
P5380
Proteasi
Proteasi glycerol solution (50%)
Sigma-Aldrich
P5459
Proteasi
Proteasi ≥2.4 U/g
Sigma-Aldrich
P4860
Proteasi
Proteasi lyophilized powder, for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
Sigma-Aldrich
P3910
Proteasi
description
Type VIII, lyophilized powder, 7-15 units/mg solid
description
glycerol solution (50%)
description
≥2.4 U/g
description
lyophilized powder, for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
specific activity
7-15 units/mg solid
specific activity
≥7 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥2.4 U/g
specific activity
-
biological source
Bacillus licheniformis
biological source
Bacillus licheniformis
biological source
-
biological source
-
form
lyophilized powder
form
glycerol solution (50%)
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
mol wt
27 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
27 kDa
solubility
10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble, clear, H2O: soluble, colorless
solubility
H2O: miscible, 0.85% sodium chloride: soluble, clear (Diluted)
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Proteasi
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Hi  How I can mix my enzyme with water?
    1 risposta
    1. This product is soluble in water at normal usage concentrations.
      Kindly review the technical data sheet for concentration suggestions available at this link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/194/864/p5380pis-ms.pdf