Vai a
B4882
Bromelain from pineapple stem
≥3 units/mg protein
Offerta disponibile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
120,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
205,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
642,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1770,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2800,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
253-387-5
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥3 units/mg protein
120,00 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥3 units/mg protein
composition
Protein, ≥30% biuret
storage temp.
−20°C
Application
Bromelain from pineapple stem has been used:
  • to evaluate the aqueous micellar two-phase systems composed of ionic liquids as co-surfactants
  • as a positive control in sodium dodecyl sulfate (SDS) / polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) and in cells proliferation assay
  • to study its potential analgesic effect and to evaluate its hydrolyzingeffects on proenkephalin (PENK)-derived peptides containing enkephalin sequences
Bromelain may be used to inhibit the biosysnthesis of proinflammatory prostaglandins. It may be used to reduce clotting efficiency. Bromelain, from pineapple stem, has been used to make enzymatic hydrolysates of honeybee-collected pollen .
Biochem/physiol Actions
Bromelain is a cysteine endopeptidase with broad specificity for cleavage of proteins. Bromelain may be from a stem or piece of fruit. Product B4882 is from pineapple stem. Product P3169 (pGlu-Phe-Leu-p-nitroanilide) may be used as a chromogenic substrate for the assay of bromelain.
Preparation Note
The product may be suspended in acetate buffer, pH 4.5 at 1 mg/mL concentration, yielding a hazy, off-white suspension.
Other Notes
One unit will release 1.0 micromole of p-nitrophenol from N-alpha-CBZ-L-Lysine p-nitrophenyl ester per minute at pH 4.6 at 25 °C. One old titrimetric unit (pH 4.5 at 45 °C) is equivalent to approximately 1.7 new units (pH 4.6 at 25 °C).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B51449385452549
Melamine analytical standard
Supelco
52549
Melamine
description
≥3 units/mg protein
description
≥4 units/mg protein, (chromatography purified)
description
-
description
analytical standard
specific activity
≥3 units/mg protein
specific activity
(chromatography purified), ≥4 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
composition
Protein, ≥30% biuret
composition
Protein, 30-50% biuret
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromelain from pineapple stem
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. I WILL USE BROMELAIN (B4882-10G ).IN A RESEARCH PROJECT. BROMELAIN IS COMPOSED OF MANY ENZYMES. THEY WERE ASKED WHAT the PROPERTIES AND CONTENT OF THE BROMELAIN YOU USE. I WOULD BE HAPPY IF YOU HELPED ME WITH
    1 risposta
    1. The properties and content of this product have not been determined. The percentage of protein is lot specific. The Certificate of Analysis (CoA) provides information on the quality control release tests.