Documenti
1.14739
Supelco
Ammonium Test, photometric
photometric, 0.010-2.000 mg/L (NH4-N), 0.013-2.571 mg/L (NH4+), Spectroquant®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Determinazione dell′ammonio in celletta, photometric, 0.010-2.000 mg/L (NH4-N), 0.013-2.571 mg/L (NH4+), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Analiti specifici
ammonium
Campo di misura
0.010-2.000 mg/L (NH4-N)
0.013-2.571 mg/L (NH4+)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Indophenol blue)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Metodo: fotometrico, 0,010 - 2,000 mg/L (NH4-N), 0,01 - 2,58 mg/L (NH4+), Spectroquant®
Il metodo corrisponde al metodo ISO 23695, una norma che standardizza, per questo parametro così importante, l′uso di un test in cuvetta con il metodo cosiddetto "small-scale sealed tube”. Il metodo è analogo ai metodi EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1 e DIN 38406-5.
Questo test con reagente per l′ammonio Spectroquant® consente la quantificazione, senza cianuro, dell′ammonio nelle acque di scarico, freatiche, di superficie e di mare. In genere, lo ione ammonio raggiunge le fonti acquifere in provenienza da aree agricole fertilizzate; l′aumento dei livelli di ammonio è considerato un indicatore importante di inquinamento fecale.
Ulteriori campi di applicazione sono l′analisi di alimenti e bevande e di campioni ambientali e agricoli (es. suolo).
I test in cuvetta Spectroquant® sono disponibili con cuvette rotonde preriempite da 16 mm e con tutti i reagenti necessari a eseguire l′analisi come da foglietto di istruzioni allegato.
Tutti i test Spectroquant® sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Protocolli
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
In una bottiglia di vetro mescolare 50 g di campione umido allo stato naturale, privo di pietre e sassi di dimensioni rilevanti, con 100 ml di soluzione di cloruro di calcio a concentrazione 0,025 mol/l.
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Procedura guidata per la determinazione fotometrica degli ioni ammonio negli effluenti con il kit Spectroquant® e uno spettrofotometro.
Vedi tutto