Documenti fondamentali
1.14774
Supelco
Nitrite Test Kit, colorimetric
0.1-10 mg/L (NO₂⁻), MQuant®
Sinonimo/i:
Kit per test visivo dei nitriti
Scegli un formato
400 TESTS
318,00 €
318,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
400 TESTS
318,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
318,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Test dei nitriti, colorimetric, 0.1-10 mg/L (NO2-), for use with MCOLORTEST®
Analiti specifici
nitrite
Livello qualitativo
Campo di misura
0.1-10 mg/L (NO2-)
Compatibilità
for use with MCOLORTEST®
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Il nitrito è naturalmente presente nel suolo, nell′acqua e negli alimenti e l′esecuzione di test del nitrato periodici è essenziale per molte applicazioni. ®® The test can be used in:
  • Groundwater and surface water, seawater
  • Drinking water and mineral water
  • Waters from aquaculture
  • Boiler and boiler feed water, cooling water
  • Wastewater and electroplating wastewater
  • Food after appropriate sample pretreatment
  • Soils after appropriate sample pretreatment
Method
In acidic solution nitrite ions react with sulfanilic acid to form a diazonium salt, which in turn reacts with N-(1-naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride to form a red-violet azo dye. La concentrazione di silicato può essere misurata in modo semiquantitativo confrontando visivamente il colore della soluzione di misurazione con i campi colorati della carta colorimetrica. The test evaluates the color reaction based on the transmitted light method. So even turbid and colored water samples can be analyzed without further preparation.
The color disk is made of very durable, lightfast plastic, thus suitable for industrial areas and wet environments.
Metodo: colorimetrico con carta colorimetrica di confronto 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 1,0 - 1,8 - 3,0 - 6,0 - 10 mg/l NO MQuant®
Applicazioni
  • Caratteristiche cliniche e di laboratorio delle infezioni del tratto urinario nei neonati. Lo studio discute le sfide diagnostiche e le caratteristiche delle infezioni del tratto urinario nei neonati, sottolineando l'importanza di una diagnosi accurata per indirizzare il trattamento (Lo et al., 2018).
  • Differenziare la malattia di Kawasaki da un'infezione delle vie urinarie in bambini febbricitanti con piuria ed elevazione della proteina C-reattiva. La ricerca concentra sulla diagnosi differenziale in ambito pediatrico, che può influenzare la scelta dei test dei nitriti per una diagnosi accurata e tempestiva (Han and Lee, 2018).
  • Caratteristiche precoci della malattia di Kawasaki con piuria in neonati febbrili di età inferiore ai 6 mesi. Il lavoro affronta la sovrapposizione dei sintomi urinari nella malattia di Kawasaki, sottolineando l'utilità dei test dei nitriti nei casi complessi (Yoon et al., 2018).
  • Pratiche attuali sulla gestione dei risultati delle strisce reattive urinarie pre-operatorie nelle donne sottoposte a chirurgia ginecologica in Galles. Lo studio passa in rassegna le procedure relative alle cure pre-chirurgiche in ginecologia, indicando applicazioni più ampie per il test dei nitriti nei protocolli ospedalieri (Walker et al., 2019).
Note legali
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6