Documenti
1.09057
Supelco
Acido cloridrico, soluzione
c(HCl) = 1 mol/l (1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
Sinonimo/i:
Acido cloridrico, Cloruro di idrogeno
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Acido cloridrico, soluzione, c(HCl) = 1 mol/l (1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
agenzia
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titripur®
Forma fisica
liquid
Qualità
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
Confezionamento
Titripac® of
Concentrazione
1 M
tecniche
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Ricerca sulla sintesi del fosfato di zinco-ammonio utilizzando i fanghi di scarto galvanici come fonte di zinco. Questo studio esplora la sintesi del fosfato di zinco-ammonio dai fanghi di scarto galvanici. Nel processo di estrazione viene utilizzata una soluzione di acido cloridrico, dimostrando la sua efficacia nel recupero di metalli preziosi dai rifiuti industriali (Morgovan et al., 2024).
  • Inibizione della corrosione dell'acciaio dolce in soluzione di acido cloridrico da parte del farmaco Ampicillina scaduto. Questo studio analizza l'uso dell'ampicillina scaduta come inibitore della corrosione dell'acciaio dolce in soluzioni di acido cloridrico. Lo studio mette in luce una nuova applicazione dei farmaci scaduti per attenuare la corrosione in ambienti acidi (Alamry et al., 2023).
  • Sensore di conducibilità contactless che utilizza carta umida come assorbente per il rilevamento in situ dell'anidride carbonica gassosa generata. L'articolo illustra un sensore di conducibilità contactless per la rivelazione di gas CO2, utilizzando soluzioni di acido cloridrico per generare il gas per la calibrazione e il test. Il metodo offre un approccio semplice ed efficiente per il monitoraggio ambientale (Sonsa-Ard et al., 2020).
  • Plasma indotto da microonde con spettrometria a emissione ottica (MIP-OES) per la determinazione di 23 elementi in campioni geologici. Questo articolo illustra l'applicazione della spettrometria di emissione ottica al plasma indotta da microonde per l'analisi elementare di campioni geologici. Per garantire un'estrazione accurata ed efficiente degli elementi, nel processo di preparazione del campione viene utilizzata una soluzione di acido cloridrico (Niedzielski et al., 2015).
Caratteristiche e vantaggi
Accreditamento:
questa soluzione volumetrica è analizzata dal nostro laboratorio di taratura D-K-15185-01-00 accreditato secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025 per l'analisi delle concentrazioni di quantità di sostanza nelle soluzioni volumetriche dal DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - ente nazionale tedesco di accreditamento). Il certificato di accreditamento è disponibile all′indirizzo www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Confezionamento
Le confezioni il cui codice SKU termina con “3”, ad es., xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003, sono SmartChemicals e la loro etichetta è dotata di tag RFID per l′immediato trasferimento dei dati allo strumento. Ulteriori informazioni alla pagina www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Confezionamento Titripac® - tutti i codici SKU che terminano in "4000, 4003, 9010, 9013" - ulteriori informazioni alla pagina www.sigmaaldrich.com/Titripac
Linkage
Rimpiazza: HX0603D; HX0603D-8
Risultati analitici
Forma liquida
Concentrazione di quantità di sostanza: 0,995 - 1,005 mol/L
Incertezza di misura ± 0,003 mol/L
Tracciabilità agli SRM del NIST
La concentrazione viene determinata mediante titolazione volumetrica ed è riferita a 20°C.
La concentrazione di quantità di sostanza di questa soluzione volumetrica è tracciabile ai materiali di riferimento standard primari (SRM) del National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (tris(idrossimetil)amminometano SRM 723 NIST) per mezzo di uno standard volumetrico di tris(idrossimetil)amminometano (N° Catalogo 1.02408), materiale di riferimento certificato conforme alla norma ISO 17034, analizzato dal laboratorio di taratura accreditato di Merck KGaA, Darmstadt, Germania nel rispetto della norma DIN EN ISO/IEC 17025. L′incertezza è espressa come incertezza della misura espansa con un fattore di copertura k=2 che abbraccia un livello di confidenza del 95%.
N.B. Il titolo è una fattore di correzione che tiene conto delle variazioni della soluzione volumetrica, dell′apparato di titolazione, della temperatura e di altre condizioni del laboratorio. Per ottenere risultati corretti nella titolazione, si raccomanda di determinare il titolo con l′attrezzatura di laboratorio specifica e in condizioni di laboratorio ben precise, subito dopo avere aperto una nuova bottiglia e poi ad intervalli regolari.
Note legali
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Acido cloridrico for 1000 ml, c(HCl) = 0.5 mol/l (0.5 N) Titrisol&#174;
Supelco
1.09971
Acido cloridrico
Acido cloridrico 0.01&#160;M HCl (0.01 N), Titripur&#174;, reag. USP
Supelco
1.60238
Acido cloridrico
Acido cloridrico c(HCl) = 0.357 mol/l (1/2.8 N), Titripur&#174;
Supelco
1.13136
Acido cloridrico
Idrossido di sodio c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur&#174;, reag. Ph. Eur., reag. USP
Supelco
1.09141
Idrossido di sodio
Articoli
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Protocolli
Photometric determination of ammonium ions in mineral fertilizer samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of ammonium ions in organic fertilizers by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
Contenuto correlato
La titolazione è un metodo analitico utilizzato per determinare una concentrazione incognita usando una soluzione a titolo noto. La titolazione secondo Karl Fischer è un metodo consolidato specifico per determinazioni accurate del contenuto di acqua in materie prime e prodotti finiti.
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.