1.09950
Sodium thiosulfate solution
c(Na₂S₂O₃) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®®
Sinonimo/i:
Antichlor
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Sodium thiosulfate solution, for 1000 ml, c(Na₂S₂O₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Redox Reactions
Concentrazione
0.1 M
tecniche
titration: suitable
pH
9-10 (20 °C in H2O)
Densità
1.22 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1