Documenti
1.05043
Supelco
Ioduro di potassio
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
About This Item
Formula condensata:
KI
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-659-4
NACRES:
NA.21
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 745 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (silver nitrate titration)
99.5-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
Forma fisica
solid
Potenza
2779 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.001% Total nitrogen (N)
Perdita
≤0.1% loss on drying, 105 °C
pH
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. eboll.
1325 °C/1013 hPa
Punto di fusione
681 °C (lit.)
Solubilità
1430 g/L
Densità bulk
1500 kg/m3
Anioni in tracce
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤0.0003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
thiosulfate (S2O32-): passes test
Cationi in tracce
As: ≤0.00001%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.03%
Pb: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
  • Influenza di fluoruro d'argento più ioduro di potassio sulle proprietà adesive dell'interfaccia resina-dentina primaria cariata: uno studio in vitro. Questo studio esamina come lo ioduro di potassio, in combinazione con il fluoruro d'argento, influisca sulle proprietà di adesione della resina dentale alla dentina cariata, evidenziandone il potenziale nei trattamenti dentali (da Luz et al., 2024).
  • Confronto tra soluzioni contenenti argento a base di ammoniaca e a base di acqua sull'adesione alla dentina e sull'attività enzimatica: un anno di valutazione. La ricerca si sofferma sugli effetti dello ioduro di potassio in soluzioni contenenti argento sui legami con la dentina e sull'attività enzimatica, fornendo indicazioni sulle prestazioni dei materiali dentali nel tempo (D′ Alessandro et al., 2024).
  • Indagine multispettroscopica e in silico delle interazioni tra acido gambogico e DNA di timo di vitello. Questo studio utilizza lo ioduro di potassio in combinazione con metodi spettroscopici per chiarire le interazioni tra l'acido gambogico e il DNA, contribuendo alla comprensione dei suoi potenziali effetti terapeutici (Bhardwaj et al., 2024).
  • Modifica superficiale della lignite con pellicole alchiliche e pellicole miste alchil-ariliche generate a partire da un sale di diazonio arilico e da alogenuri alchilici: Risultati sperimentali e analisi teoriche. La ricerca illustra l'uso dello ioduro di potassio allo scopo di modificare la superficie della lignite, presentando una miscela di intuizioni sperimentali e teoriche finalizzate a migliorare le proprietà dei materiali (Hasani et al., 2024).
Risultati analitici
Tenore (argentometria): ≥ 99,5%
Tenore (argentometria; calcolato sulla sostanza secca): 99,5 - 100,5 %
Identificazione: conforme
Aspetto della soluzione: conforme
Impurezze alcaline: conforme
pH (5 %; acqua): 6 - 8
Cloruri e bromuri (come Cl): ≤ 0,01 %
Iodati (IO₃): ≤ 0,0003%
Fosfati (PO₄) ≤ 0,001%
Solfati (SO₄): ≤ 0,001 %
Tiosolfati (S₂O₃): conforme
Azoto totale (N): ≤ 0,001%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005%
As (arsenico): ≤ 0,00001 %
Ba (bario): ≤ 0,002 %
Ca (calcio): ≤ 0,001 %
Cu (rame): ≤ 0,0002%
Fe (ferro): ≤ 0,0002 %
Mg (magnesio): ≤ 0,001 %
Na (sodio): ≤ 0,03 %
Pb (piombo): ≤ 0,0002 %
Sostanze riducenti: conforme
Perdita all′essiccamento (105 °C): ≤ 0,1%
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Iodine sublimated for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.04761
Iodine
Ioduro di potassio United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1548280
Ioduro di potassio
Articoli
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Protocolli
Preparation of a standard solution for Chlorine dioxide acc. to DIN EN ISO 7393
Preparazione di una soluzione standard di diossido di coloro come in DIN EN ISO 7393
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
Vedi tutto