Documenti fondamentali
P3750
Sigma-Aldrich
Pararosaniline hydrochloride
>85% purity (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Pararosaniline chloride
Scegli un formato
25 G
195,00 €
195,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
195,00 €
About This Item
Formula condensata:
C19H18N3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.82
Colour Index:
42500
Beilstein:
4164603
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
195,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Pararosaniline hydrochloride, >85.0% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
>85.0% (HPLC)
Stato
powder or crystals
Colore
green to very dark green
Punto di fusione
268-270 °C
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
εmax
≥17000 at 286-292 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
≥80000 at 543-549 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pararosaniline is a cationic triarylmethane dye and one of the components of basic fuchsin.[1] It gives a brilliant red color after dyeing polyacrylonitrile fibers.[2]
Applicazioni
Pararosaniline hydrochloride has been used:
  • to prepare Schiff reagent[3]
  • to stain cow endometrial cytology samples[4]
  • to counterstain Prussian blue sections of mice brains[5]
Altre note
This is the pure, principal component of mixtures commonly referred to as Basic Fuchsin.
Note legali
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Triarylmethane and Diarylmethane Dyes
Thomas Gessner and Udo Mayer
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Maize Kernels ? Fixation in FAA, Embedding, Sectioning and Feulgen Staining
Ales Kladnik
Bio-protocol, 3(15) (2013)
Christopher Layton, John D. Bancroft
Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques,Expert Consult: Online and Print,7: Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques (2013)
Human Neural Stem Cell Biodistribution and Predicted Tumor Coverage by a Diffusible Therapeutic in a Mouse Glioma Model
Michael E. Barish
Stem Cells Translational Medicine (2017)
A novel cytologic sampling technique to diagnose subclinical endometritis and comparison of staining methods for endometrial cytology samples in dairy cows
O. B> Pascotini
Theriogenology (2015)