Documenti fondamentali
1.07027
Millipore
Silice
for High Performance Flash Chromatography
Sinonimo/i:
Biossido di silicio
Scegli un formato
1 KG
75,00 €
25 KG
1.073,00 €
75,00 €
Spedizione prevista il28 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
75,00 €
25 KG
1.073,00 €
About This Item
Formula condensata:
SiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115711
Numero indice EU:
231-545-4
75,00 €
Spedizione prevista il28 marzo 2025Dettagli
Livello qualitativo
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
P. ebollizione
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
Densità bulk
200‑1430 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Loss on drying: ≤ 9.0 %
particle size (Malvern) (d10): 20 - 25 µm
particle size (Malvern) (d50): 35 - 45 µm
particle size (Malvern) (d90): 60.0 - 70.0 µm
Note legali
GEDURAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany