1.07734
Gel di silice 60 (0,063-0,200 mm)
for column chromatography (70-230 mesh ASTM)
Sinonimo/i:
Silice, Biossido di silicio
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
spherical silica gel
Livello qualitativo
Gruppo funzionale matrice
Irregular-Shaped Silica Gel
Dimensione particelle
63-200 μm
Dimensione pori
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
P. ebollizione
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
Densità bulk
200‑1430 kg/m3
applicazioni
plasma purification
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Elevata capacità di adsorbimento
- Inerzia chimica e atossicità elevate.
- Una protezione per sostanze sensibili all′umidità durante lo stoccaggio e il trasporto o per mantenere tali i solventi anidri
- Disponibilità come granulato in particelle di diverse dimensioni o in microsfere di diverse dimensioni.
Confezionamento
Risultati analitici
Fe (ferro): ≤ 0,02
Volume dei pori (N₂-isoterma): 0,74 - 0,84 mL/g
Area superficiale specifica (secondo BET; misurata su 5 punti): 480 - 540 m²/g
Perdita all′essiccamento (150 °C): ≤ 7,0 %
Granulometria (d10): 75 - 95 µm
Granulometria (d50): 125 - 150 µm
Granulometria (d90): 215 - 245 µm
L′area superficiale specifica e il volume dei pori si riferiscono alla materia prima