1.13905
Silice
for liquid chromatography
Sinonimo/i:
Biossido di silicio
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
silica gel (irregularly-shaped)
Livello qualitativo
Potenza
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Gruppo funzionale matrice
Irregular-Shaped Silica Gel
Dimensione particelle
40-63 μm
Dimensione pori
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
P. eboll.
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
Densità bulk
200‑800 kg/m3
applicazioni
plasma purification
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Reproducible, homogeneous, irregularly shaped silica gel matrix
- Narrow, well defined particle size distribution for high performance and high permeability
- Large batch sizes up to 200 kg in the modification
Confezionamento
Risultati analitici
Pore volume: 0.70 - 0.90 ml/g
particle size (Malvern) (d10): 40 - 57 µm
particle size (Malvern) (d50): 60 - 75 µm
particle size (Malvern) (d90): 90 - 115 µm