Documenti fondamentali
1.09390
Millipore
Silice
for liquid chromatography
Sinonimo/i:
Biossido di silicio
Scegli un formato
1 KG
145,00 €
145,00 €
Spedizione prevista il10 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
145,00 €
About This Item
Formula condensata:
SiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115711
Numero indice EU:
231-545-4
145,00 €
Spedizione prevista il10 febbraio 2025Dettagli
Materiali
silica gel (irregularly-shaped)
Livello qualitativo
Potenza
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Gruppo funzionale matrice
Irregular-Shaped Silica Gel
Dimensione particelle
20-40 μm
Dimensione pori
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
P. ebollizione
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
Densità bulk
200‑800 kg/m3
applicazioni
plasma purification
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
irregularly shaped silica gel matrix ideal for simple adsorption processes and normal-phase chromatography
Applicazioni
LiChroprep Si 60 (25-40 µm) for liquid chromatography. CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Caratteristiche e vantaggi
LiChroprep® Si 60 (25-40 µm) provides users with:
  • Reproducible, homogeneous, irregularly shaped silica gel matrix
  • Narrow, well defined particle size distribution for high performance and high permeability
  • Large batch sizes up to 200 kg in the modification
Confezionamento
Plastic bottle
Risultati analitici
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Specific surface area (according to BET): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
Particle Size (d10): 14 - 17 µm
Particle Size (d50): 22 - 28 µm
Particle Size (d90): 33 - 43 µm
Pressure: ≤ 5.0 bar
Application test (2-Nitrotoluene): conforms
Separation efficiency (2-Nitrotoluene): ≥ 5000
Leading: ≤ 5.0 %
Tailing: ≤ 10 %
Symmetry: 0.8 - 1.6
Capacity factor: ≥ 0.3
The specific surface is related to silica gel raw material.
Note legali
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany