Documenti fondamentali
1.10832
Millipore
Geduran® Si 60
for column chromatography (0.063-0.200 mm)
Sinonimo/i:
Silice, Biossido di silicio
Scegli un formato
1 KG
66,00 €
2.5 KG
Chiedi
25 KG
630,00 €
400 G
5.548,00 €
66,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
66,00 €
2.5 KG
Chiedi
25 KG
630,00 €
400 G
5.548,00 €
About This Item
Formula condensata:
SiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115711
Numero indice EU:
231-545-4
66,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Livello qualitativo
Potenza
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
P. ebollizione
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
Densità bulk
200‑800 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
pH (sospensione al 10 %): 6,5 - 7,5
Fe (Ferro): ≤ 0,02%
Perdita all′essiccamento (150 °C): ≤ 7,0%
Dimensione delle particelle: 90% tra 0,063 - 0,200 mm
Note legali
GEDURAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany