Documenti fondamentali
ARK2210
SAFC
Etanolo
API Grade
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Alcol etilico
Scegli un formato
1 L
600,00 €
5 L
1.400,00 €
25 L
5.250,00 €
100 L
17.500,00 €
600,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
600,00 €
5 L
1.400,00 €
25 L
5.250,00 €
100 L
17.500,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Beilstein:
1718733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191601
Numero E:
E1510
Numero indice EU:
603-002-00-5
600,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Grado
GMP
Livello qualitativo
agenzia
Ph. Eur.
USP
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
Impurezze
low in endotoxins
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−114 °C (lit.)
applicazioni
parenterals
parenterals
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Searching for an API that’s right for you? Our high-quality APIs provide all the necessary regulatory information for your needs. We offer best-practice support throughout your entire registration process and boast an excellent track record facilitating our customers’ compliance with international standards – making us your preferred global partner for APIs.
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Ethanol is used in some drug product formulations where the Ethanol has a pharmacological effect and has direct patient contact or contact with other substances with direct patient contact. In these cases, there is a need for Ethanol which is fully compliant with ICH Q7 GMP requirements for APIs.
Our Ethanol API supports our customers with their final drug product compliance. The drug products containing Ethanol API are used for example as antiseptic agents and antidotes, as well as for alcohol septal ablation to treat cardiomyopathy and several oncology applications like “Alcoholneurolysis”, “Ethanol Ablation of Hepatocellular Carcinoma” and “Percutaneous ethanol ablation”.
Confezionamento
ARK2210-1l / Glass Bottle
ARK2210-5l / Stainless Steel Drum
ARK2210-25l / Stainless Steel Drum
ARK2210-100l / Stainless Steel Drum
Nota a piè di pagina
1La distribuzione e l′uso di alcol etilico in Svizzera richiedono una licenza dalla Amministrazione Federale Svizzera Alcol.
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup