Documenti
1.05458
Millipore
Agar di soia triptico - Terreno di coltura disidratato
GranuCult® prime, EP, USP, JP, ISO 11133, FDA (BAM), granular, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Agar ai peptoni di soia e caseina, Agar CASO, Agar al digerito di soia e caseina, Agar triptone soia, TSA
About This Item
Codice UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
agenzia
APHA
EP
ISO 11133
JP
USP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FDA (BAM)
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® prime
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.5 (25 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilità
40 g/L
Densità bulk
620 kg/m3
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
aerobic bacteria (total)
Descrizione generale
L′agar soia triptico è un terreno di coltura granulato, universale. È privo di inibitori e indicatori e ha un ampio spettro di applicazioni. La combinazione dei due peptoni, il digerito enzimatico di soia e caseina, è altamente nutritiva con l′apporto di azoto organico, aminoacidi e peptidi a catena lunga. Il cloruro di sodio presente in questo terreno complesso fornisce l′equilibrio osmotico mentre l′agar-agar è l′agente solidificante.
Applicazioni
L′agar soia triptico è adatto all′isolamento e alla coltivazione di un′ampia gamma di microrganismi da materiali differenti ed è usato nel controllo di qualità dei prodotti farmaceutici.
Linkage
Sostituisce: 1054585007
Nota a piè di pagina
In base alle tue esigenze, puoi scegliere tra due tipologie di terreni di coltura: i terreni granulari GranuCult®, di grado superiore, e i terreni in polvere NutriSelect® che assicurano un rapporto costi/benefici vantaggioso.
La designazione Basic, Plus o Prime viene aggiunta per indicare il livello di esame cui il prodotto viene sottoposto durante il controllo della qualità, da un esame di base per la tipologia Basic, al CQ standard dei prodotti Plus, fino all′esame estremamente approfondito della qualità Prime, a vantaggio di una piena conformità normativa.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Protocolli
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.