Documenti
1.05459
Millipore
Brodo di soia triptico - Terreno di coltura disidratato
GranuCult® prime, USP, EP, JP, ISO 21871, granular, suitable for pathogen testing
Sinonimo/i:
TSB, brodo di soia triptico, brodo CASO, brodo peptone di caseina-peptone di farina di soia, Brodo CASO, Brodo al digerito di caseina e al peptone di soia, Brodo al digerito di soia e caseina, Brodo soia triptone, TSB
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
agenzia
EP
ISO 21871
JP
USP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FDA (BAM)
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® prime
tecniche
microbiological culture: suitable
Solubilità
30 g/L
Densità bulk
570 kg/m3
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
pathogen testing
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
aerobic bacteria (total)
Descrizione generale
Il Tryptic Soy broth (TSB), denominato anche CASO, o brodo ai peptoni di caseina e di soia, è un terreno di coltura universale granulato, privo di inibitori e indicatori, per l′isolamento e la coltivazione di batteri aerobici esigenti, lieviti e muffe.
Applicazioni
Il Tryptic Soy broth è usato per i test di sterilità di preparazioni e prodotti non sterili. È usato per analizzare microrganismi specificati o per le determinazioni dei conteggi aerobici vitali totali con il metodo MPN. È usato anche come terreno di pre-arricchimento per il rilevamento di patogeni alimentari come Salmonella, STEC.
Linkage
Sostituzioni: 1054599027; 1.05459.5007
Nota a piè di pagina
In base alle tue esigenze, puoi scegliere tra due tipologie di terreni di coltura: i terreni granulari GranuCult®, di grado superiore, e i terreni in polvere NutriSelect® che assicurano un rapporto costi/benefici vantaggioso.
La designazione Basic, Plus o Prime viene aggiunta per indicare il livello di esame cui il prodotto viene sottoposto durante il controllo della qualità, da un esame di base per la tipologia Basic, al CQ standard dei prodotti Plus, fino all′esame estremamente approfondito della qualità Prime, a vantaggio di una piena conformità normativa.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Kanwal M Iqbal et al.
Microorganisms, 8(2) (2020-01-26)
The persistence of bacterial pathogens within environmental matrices plays an important role in the epidemiology of diseases, as well as impacts biosurveillance strategies. However, the adaptation potentials, mechanisms for survival, and ecological interactions of pathogenic bacteria such as Yersinia pestis
B Tenderis et al.
International journal of food microbiology, 321, 108560-108560 (2020-02-23)
Foodborne illnesses affect the health of consumers worldwide, and thus searching for potential antimicrobial agents against foodborne pathogens is given an increased focus. This research evaluated the influence of sodium lactate (SL), encapsulated (e) and unencapsulated (u) polyphosphates (PP; sodium
Articoli
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.