Documenti
1.10582
Millipore
Brodo peptone cloruro di sodio (tamponato) GranuCult® prime
GranuCult® prime, according to EP, USP, JP, granular, suitable for pharmaceutical
Sinonimo/i:
Brodo peptone cloruro di sodio tamponato, Brodo peptone-NaCl tamponato, Soluzione peptone-cloruro di sodio tamponata, Soluzione tampone NaCl-peptone
About This Item
Codice UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
agenzia
JP
USP
according to EP
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
granular
Confezionamento
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® prime
Condizioni di stoccaggio
protect from light (Keep dry and tightly closed)
tecniche
microbiological culture: suitable
Colore
light brown
pH
6.8-7.2 (25 °C, 16.1 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilità
16.1 g/L
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
aerobic bacteria
Descrizione generale
Il brodo peptone cloruro di sodio (tamponato) GranuCult® contiene una combinazione di tampone fosfato, cloruro di sodio e peptone per aumentare la vitalità dei microorganismi sensibili e la la stabilità osmotica grazie ad un pH stabile. Il basso contenuto di peptone fornisce i nutrienti essenziali in modo da sostenere la vitalità degli organismi senza però stimolare una crescita significativa di altri microorganismi esigenti.In base alle EP, USP e JP, a questo terreno possono essere aggiunti tensioattivi e inattivatori degli agenti antimicrobici.
Applicazioni
Il brodo peptone cloruro di sodio (tamponato) GranuCult® prime è adatto a disciogliere, sospendere e diluire i campioni da analizzare provenienti da materiale farmaceutico o di altra origine o i ceppi da sottoporre ad analisi.
Caratteristiche e vantaggi
  • La gamma GranCult® propone terreni di coltura granulati di qualità superiore
  • Sicuri e sostenibili, grazie alla riduzione dei rischi associati con l′inalazione di polveri sottili e sostanze tossiche, per ambienti di lavoro più sicuri
  • Di facile impiego, con una separazione dei componenti e un′aggregazione ridotte anche in condizioni calde o umide
  • Elevata riproducibilità tra lotti
  • Vita di scaffale prolungata fino a 5 anni
  • Numero di ceppi sperimentali elevato, ben oltre le prescrizioni normative
  • La tecnologia di granulazione consente l′aggiunta di numerosi supplementi nutrizionali, senza che sia necessario aggiungerli a parte
Risultati analitici
Aspetto (limpidezza): trasparente
Aspetto (colore): da leggermente giallastro a giallastro
valore pH (25 °C): 6,8-7,2
Composizione tipica (g/litro): Potassio fosfato monobasico 3,6; Sodio fosfato bibasico diidrato 7,2, Cloruro di sodio 4,3, Peptone della carne 1,0.
Test di fertilità secondo la presente versione DIN EN ISO 11133 e il metodo armonizzato di EP, USP e JP.
Inoculo su terreno di riferimento (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≤ 100
Inoculo su terreno di riferimento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inoculo su terreno di riferimento (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≤ 100
Inoculo su terreno di riferimento (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 100
Conta della colonia (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Conta della colonia (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Conta della colonia (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)):
Conta della colonia (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)):
Recupero (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): 70-130%
Recupero (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): 70-130%
Recupero (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): 70-130%
Recupero (Staphylococcus aureus ATCC 25923 ((WDCM00034)): 70-130%
Incubazione: 45 min. a temperatura ambiente aerobica.
Terreno di riferimento: Agar soia triptico (24 ore a 35-37 °C aerobica).
Le informazioni di cui sopra sono aggiornate al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso (fatta eccezione per i clienti che hanno sottoscritto con l′azienda un accordo per il controllo delle variazioni). Informazioni e formati possono essere modificati in qualunque momento e in qualsiasi modo se richiesto da questioni interne all′azienda o da regolamenti normativi.
Altre note
  • Non utilizzare il terreno se appare agglutinato o decolorato
  • Una volta preparato, il terreno è limpido e di colore da giallo pallido a giallastro.
Nota a piè di pagina
In base alle tue esigenze, puoi scegliere tra due tipologie di terreni di coltura: i terreni granulari GranuCult®, di grado superiore, e i terreni in polvere NutriSelect® che assicurano un rapporto costi/benefici vantaggioso.
Le designazioni Basic, Plus o Prime stanno ad indicare il livello di esame cui il prodotto viene sottoposto durante il controllo qualità, da un livello base per la tipologia Basic al CQ standard dei prodotti Plus, fino ad un esame estremamente approfondito per la qualità Prime, a beneficio di una piena conformità normativa.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.