Documenti fondamentali
1.10426
Millipore
Agar per coliformi Chromocult®
ISO 9308-1: 2014, For the simultaneous detection and enumeration of coliform bacteria and E. coli
Sinonimo/i:
Agar per coliformi, Agar cromogeno per E. coli, Agar cromogeno per coliformi
Scegli un formato
500 G
849,00 €
849,00 €
Spedizione prevista il26 maggio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
849,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
849,00 €
Spedizione prevista il26 maggio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
agenzia
AOAC® RI (approved as alternative method for processed foods)
EPA
ISO 9308-1: 2014
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
ChromoCult®
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
6.6-7.0 (25 °C, 26.5 g/L in H2O)
Solubilità
26.5 g/L
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Escherichia coli
coliforms
Descrizione generale
® This agar is the only chromogenic culture medium which was used for validation to prepare the new ISO 9308-1 (2014) version. ® It facilitates and speeds up your processes.
Applicazioni
®
Risultati analitici
Aspetto (trasparenza): da leggermente torbido a torbido
Aspetto (colore): da giallastro a giallastro-marrone
pH (25 °C): 6,6 - 7,0
Test di fertilità in accordo con l′attuale versione dello standard DIN EN ISO 11133.
Inoculo sul terreno di coltura di riferimento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Inoculo su terreno di coltura di riferimento (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Inoculo su terreno di coltura di riferimento (Enterobacter aerogenes ATCC 13048):
Inoculo su terreno di coltura di riferimento (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)):
Conta delle colonie (Escherichia coli ATCC 25922 [WDCM 00013]):
Conta delle colonie (Escherichia coli ATCC 8739 [WDCM 00012]):
Conta della colonia( Enterobacter aerogenes ATCC 13048):
Conta della colonia (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)):
Recupero su terreno di coltura in esame (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 70 %
Recupero su terreno di coltura in esame (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 70 %
Recupero su terreno di coltura in esame (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): ≥ 70 %
Recupero su terreno di coltura in esame (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): ≥ 70 %
Crescita (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): inibizione parziale
Crescita (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)): nessun limite
Colonie (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): da blu scuro a violetto
Colonie (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): da blu scuro a violetto
Colonie (Enterobacter aerogenes ATCC 13048 (WDCM 00175)): da rosa a rosso
Colonie (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): da rosa a rosso
Colonie (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)): incolori
Incubazione: 21 ± 3 ore a 36 ± 2 °C
Un recupero del 70% equivale a un fattore di produttività di 0,7.
Le conte indicate delle colonie risultano dalla somma di una determinazione ripetuta tre volte.
Terreno di coltura di riferimento: Agar ai peptoni di soia e caseina (TSA)
Note legali
AOAC is a registered trademark of AOAC International
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Contenuto correlato
L'acqua potabile è essenziale per la produzione di alimenti e bevande. Questo articolo offre una panoramica delle analisi chimiche e microbiologiche usate per valutare la qualità e la sicurezza dell'acqua potabile.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. Wie wird der Agar aus dem Pulver hergestellt. Muss autoklaviert werden?
    1 risposta
    1. Preparation instructions are as follow:
      Dissolve 26.5 g in 1 liter of purified water. Heat in boiling water and agitate frequently until completely dissolved. Do not autoclave, do not overheat!
      Cool the medium to 45 - 50 °C and pour plates. According to EN ISO 9308-1 dispense in Petri dishes to a depth of at least 4 mm (approximately 18 ml in a 90 mm plate).
      For using by poured plate method cool the medium to 44 - 47 °C in a water bath before use (see EN ISO 11133).
      The prepared medium is slightly turbid to turbid and yellowish. The pH value at 25 °C is in the range of 6.6-7.0
      There should be no visible moisture on the plates before use. When moisture is present, the plates should be dried for the minimum time required to remove visible moisture, following the procedure as described by EN ISO 11133.
      Preparation and addition of optional Cefsulodin solution (US-EPA approved method): Dissolve 5 mg of Cefsulodin in 2 ml of purified water and sterilize by membrane filtration (0.2 μm nominal pore size). Aseptically add the solution (2 ml per 500 ml of medium) to 500 ml of liquefied medium (45 - 50 °C). Pour plates as described above.
      Utile?
  2. What precautions do you need to take to produce chromocult Coliformes agar, since it cannot be overheated or autoclaved? What are the recommendations? Sterile water? Sterile glassware?
    1 risposta
    1. Ideally, a boiling hot water bath would be best. However, you may also use a hot plate with a magnetic stirrer to prepare the medium. Using a magnetic stir bar, thoroughly mix the powdered media with purified water until no clumps are visible. Use a container larger than the volume being prepared (for example - 1L Erlinmeyer flask to prepare 500 mL media). Heat media to 100°C, which will be the boiling temperature. Boiling will melt the agar, but bubbling will occur. Closely monitor to prevent boiling over. Media is sufficiently heated when the appearance transitions from cloudy/hazy to transparent. Allow media to cool to 45 - 50°C and pour aseptically onto plates. For larger volumes, the media can be dispensed by using a peristaltic pump, Sterile plates, utensils, and/or tubing may be used during the preparation and filling process.